Merck
F2442
Sigma-Aldrich
Fetales Kälberserum
Fetal Bovine Serum
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
USA origin, sterile-filtered, suitable for cell culture, suitable for hybridoma
Synonym(e):
FBS, FCS, Seren, Serum
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352207
eCl@ss:
32160409
NACRES:
NA.71
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
bovine fetus
Sterilität
sterile-filtered
Produktlinie
FBS Classic
Zusammensetzung
Bovine IgG, ≤1 mg/mL
Hemoglobin, ≤20 mg/dL
Ursprung
USA origin
Methode(n)
cell culture | hybridoma: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
≤10 EU/mL endotoxin
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Fetales Kälberserum (FBS) ist eine komplexe Mischung aus Biomolekülen mit geringer und hoher Molekülmasse, die optimale wachstumsfördernde und wachstumsunterdrückende Funktionen aufweist. FBS enthält Moleküle wie Wachstumsfaktoren, Proteine, Vitamine, Spurenelemente, Hormone usw. Diese Moleküle sind wichtig für das Wachstum und die Erhaltung von Zellen. Es ist eine häufig verwendete Ergänzung für Zellkulturmedien.[1][2] FBS wird aus Kälberblut gewonnen. Es ist frei von Fibrin und Gerinnungsfaktoren. Die Hitzeinaktivierung von FBS blockiert das Komplementsystem.[3] FBS aus geronnenem Blut ist die am häufigsten verwendete undefinierte Ergänzung in eukaryotischen Zellkulturen, insbesondere von Säugetieren.[4][5] Es wird in der Regel mit den klassischen Medien verwendet, die in den 1950ern und 1960ern entwickelt wurden. Dazu zählen viele gängige Medien wie Minimal Essential Medium (MEM),[6] Dulbecco′s Modified Eagle‘s Medien (DME, DMEM), Iscove′s Modified Eagle‘s Medium (IMDM),[7] M199[8] und Roswell Park Memorial Institute Medium, RPMI-1640.[6]
Anwendung
Fetales Kälberserum wird auch als Komponente von Folgendem verwendet:
  • perivaskulär-ansässige makrophagenähnliche Melanozyten(PVM/M)-Nährmedium[9]
  • synthetische Eileiterflüssigkeit (SOF)[10]
  • Eagle′s Minimum Essential Medium (EMEM)[11]
  • Neurobasal-Medium[12]
  • Hyclone McCoys 5 A Medium[13]
  • Hanks-Medium[14]
Biochem./physiol. Wirkung
FBS bleibt eine beliebte Medienergänzung, da es ein breites Spektrum von Funktionen in Zellkulturen bereitstellt. FBS liefert Nähstoffe, Wachstums- und Bindungsfaktoren und schützt die Zellen durch Mechanismen, die in serumfreien Medien(SFM)-Systemen schwer zu reproduzieren sind, vor oxidativen Schäden und Apoptose.
Hinweis zur Analyse
  • Auf Bakterien, Viren und Mykoplasmen getestet
  • Unter aseptischen Bedingungen dreifach durch eine 0,1-μm-Membran filtriert.
  • Endotoxin- und Hämoglobin-getestet
Sonstige Hinweise
Auf das Vorhandensein von Bakterien, Viren, Mykoplasma, Endotoxine und auf den Hämoglobingehalt geprüft. Unter aseptischen Bedingungen dreifach durch eine 0,1-μm-Membran filtriert.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Inhibiting tyrosine phosphorylation of protein kinase Cd (PKCd) protects the salivary gland from radiation damage.
Wie SM et al.
The Journal of Biological Chemistry, 289, 10900-10900 (2014)
Axenic Procyclic Culture of L. tropica and L. donovani in Culture of FBS-free Medium
Mosa FM, et al.
Ife Journal of Science, 4B, 3088-3093 (2015)
MENT, a heterochromatin protein that mediates higher order chromatin folding, is a new serpin family member.
Grigoryev SA et al.
The Journal of Biological Chemistry, 274, 5626-5626 (1999)
Optimization of chemically defined cell culture media--replacing fetal bovine serum in mammalian in vitro methods.
van der Valk J et al.
Toxicology in vitro, 24, 1053-1053 (2010)
Nicholas R Meyerson et al.
PLoS pathogens, 14(3), e1006906-e1006906 (2018-03-09)
HIV-1 arose as the result of spillover of simian immunodeficiency viruses (SIVs) from great apes in Africa, namely from chimpanzees and gorillas. Chimpanzees and gorillas were, themselves, infected with SIV after virus spillover from African monkeys. During spillover events, SIV
Artikel
High titer lentiviral particles for LC3 variants used for live cell analysis of cellular autophagy.
Calcium is an ionically stable divalent cation with important beneficial and toxic properties in cell culture. It is a component of a wide range of cell culture media.
Millicell® hanging cell culture inserts for staining and microscopic analysis directly from the insert. Learn to utilize hanging cell culture inserts in barrier measurements.
Protokolle
Detailed procedure for how to perform a lentiviral transduction of MISSION shRNA lentiviral particles to achieve a stable long term silencing and phenotypic change.
Detailliertes Verfahren zur Durchführung einer lentiviralen Transduktion von MISSION shRNA lentiviralen Partikeln, um eine stabile, langfristige Stilllegung und Phänotypveränderung zu erreichen.
Verwandter Inhalt
Learn how to effectively filter fetal bovine serum (FBS) using Stericup® Quick Release vacuum filtration devices, including flow test data and analysis.
Step-by-step protocol for generating apical-out human gut organoids for microbiome, ADME/Tox, viral and gastrointestinal related disease research. See the complete organoid culture protocol.
Entdecken Sie unser Angebot an fötalem Rinderserum (FBS) und bestimmen Sie das richtige FBS für Ihre Laboranforderungen und Ihr Budget. Serumprobe bestellen
Explore our portfolio of fetal bovine serum (FBS) and determine the right FBS for your lab needs and budget. Request a serum sample.
Alle anzeigen
Questions
1–10 of 15 Questions  
  1. How to heat inactivate this serum Fetal Bovine Serum USA origin,(Cat Log - F2442)
    1 answer
    1. Heat inactivation occurs when serum is heated to 56°C for a period of 30 minutes.
      Here's a protocol for heat inactivation:
      1. Allow serum containers to come to room temperature. Swirl bottles of serum immediately before adding to the water bath.
      2. A water-filled control bottles (T1) should be placed in a 56 °C water bath. Place the containers in the water bath up to the serum line. Do not completely submerge the containers. When the temperature of T1 reaches 56 °C, start the timer set for 30 minutes. Do not allow temperatures to exceed 56 °C. Higher temperatures will denature the proteins, gel the serum or alter the performance of the serum.
      3. Gently swirl the bottles every 5 to 10 minutes while in the water bath and check the temperature in the control bottle. It is not uncommon for plastic containers to bow slightly after heat treatment. This is not harmful to the serum.
      4. At the end of 30 minutes remove the serum bottles from the water bath. Aliquot the serum into smaller volumes and freeze. Sigma-Aldrich does not recommend repeated thaw-freeze cycles.
      Helpful?
  2. is this Heat Inactivate FBS?
    1 answer
    1. This product has not been heat inactivated.
      Helpful?
  3. can F2442 FBS be used for culturing peritoneal macrophages? what is the suitable one?
    1 answer
    1. This product is tested for suitability in mammalian cell culture. While it is not specifically tested on macrophages, it is subject to stringent specifications, including low endotoxin, and should perform well. Please see the link below to review a sample Certificate of Analysis:
      https://www.sigmaaldrich.com/coa/SIGMA/F2442/23A317
      Helpful?
  4. Can this f2442 fbs be used for culture expansion of mesenchymal stem cells? Please confirm Thanks
    1 answer
    1. Fetal Bovine Serum (Cat. no.: F2442) is suitable for use in mammalian cell culture. However, it is not tested specifically in mesenchymal stem cell culture. There is some evidence in the literature that this product would be suitable. See the link below for a relevant reference:
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4545441/
      Helpful?
  5. How is Fetal Bovine Serum, Product F2442, cell culture tested?
    1 answer
    1. Biological performance is assessed using Sigma cell culture medium supplemented with the serum and tested at a final concentration of 10%. Seeding efficiency, doubling time, and final cell density are measured on appropriate cell lines. Growth studies are carried through two subculture generations and cell growth is plotted as a logarithmic function of time in culture. During the testing period, cultures are examined microscopically for atypical morphology and evidence of cytotoxicity. Hybridoma -tested serum has been shown to support mouse myeloma cells and hybridoma cells in culture.
      Helpful?
  6. What is the difference between Fetal Bovine Serum F2442 and 12103C?
    1 answer
    1. Product No. 12103C meets most of the specifications of F2442.  Both products are from the same raw material suppliers and undergo the same stringent testing prior to release. However, the F2442 has been use-tested in hybridoma culture, whereas 12103C has not.
      Helpful?
  7. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  8. There is a precipitate in my serum.  Is my serum contaminated?
    1 answer
    1. Precipitates in serum can often appear as large round bodies, even as doublets per microscopic exam. This can be mistaken as a yeast contamination. Brownian motion may be mistaken for motility. These are lipid aggregates that will be readily dissolved when exposed to lipase. Also, these particles will not gram stain or show any growth in culture on aerobic, anaerobic, or fungal media and culture conditions. The performance of the material is not effected. Centrifugation or filtration of small volumes will remove these particles.
      Helpful?
  9. Is Fetal Bovine Serum, Product F2442, available as a charcoal stripped, de-lipidated serum?
    1 answer
    1. We offer Product No. F6765 (Fetal Bovine Serum, charcoal stripped). The charcoal stripping decreases the levels of hormones; it may also decrease the levels of lipids. If further reduction of lipid levels is required, you may need to treat the serum with fumed silica (e.g. Product No. S5130). Use 20 grams of S5130 per Liter of serum (not plasma). It is mixed for 3-4 hours, then centrifuged in 1 L containers for about 15 minutes at 2000 xg. The supernatant can then be decanted, and filtered if desired. NOTE: Silica is extremely fluffy, and care must be taken not to inhale its dust. Allow for about 15% loss of the serum due to adsorption.
      Helpful?
  10. What is the level of growth factors in Fetal Bovine Serum, Product F2442?
    1 answer
    1. Sigma Aldrich does not determine the levels of growth factors (such as TGF beta, VEGF, EGF, PDGF, or FGF) for serum with reduced levels of growth factors and plasma derived serum.
      Helpful?
1–10 of 15 Questions  
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. 대한민국 서울
    • Review 1
    • Votes 4
    5 out of 5 stars.
    최고의 갓성비 FBS!
    정기배송으로 진행시 가격도 50만원으로 저렴하고 정해진 날짜에 와서 좋아요!
    DMSO같이 많이 쓰는 제품도 media와 같이 묶어서 사용하면 더 저렴해지더라구요 ㅎ
    Translate with Google