Fortfahren mit
M8403
McCoy 5A-Medium
With sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
McCoy’s 5A Medium
Synonym(e):
5A basal medium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 45,50
6 x 500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 237,00
24 x 500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 765,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
EC Number:
200-655-4
MDL number:
€ 45,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
McCoy 5A-Medium, Modified, with sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Level
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
L-glutamine: no
NaHCO3: 2.2 g/L
glucose: 3.0 g/L
phenol red: 0.011 g/L
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
McCoy′ 5A Medium eignet sich für Primärkulturen von Zellen aus vielen verschiedenen Geweben. Es wird für die Erzeugung von Viren in Primärzellkulturen empfohlen.
Application
McCoy′s 5A Medium wird zum Erhalten von Folgendem eingesetzt:
  • G-361-Melanomzellen
  • 87-MG-Zellen
  • humane Darmkarzinomzelllinie HCT116
Biochem/physiol Actions
McCoy′s 5A-Medium wurde ursprünglich zur Unterstützung von Lebertumorzellen durch die Modifikation der in BME vorkommenden Aminosäuren entwickelt. Diese Formulierung wird auch zur Unterstützung des Wachstums in Primärkulturen von Knochenmark, Haut, Gingiva, Niere, Omentum, Nebenniere, Lunge, Milz, Rattenembryos und anderen Zelltypen verwendet.
Preparation Note
Ergänzungsmittel mit 0,22 g/l L-Glutamin.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M4892M9309M7528
sterility
sterile-filtered
sterility
-
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
liquid
form
powder
form
liquid
form
liquid
components
L-glutamine: no
NaHCO3: 2.2 g/L
glucose: 3.0 g/L
phenol red: 0.011 g/L
components
phenol red: 0.011 g/L
L-glutamine: 0.21915 g/L
glucose: 3.0 g/L (Dextro)
NaHCO3: no
components
NaHCO3: 2.2 g/L
L-glutamine: 0.21 g/L
phenol red: 0.011 g/L
glucose: 3.0 g/L (Dextro)
components
L-glutamine: no
sodium pyruvate: no
HEPES: 25 mM
phenol red: yes
NaHCO3: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Still not finding the right product?
Explore all of our products under McCoy 5A-Medium
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
McCoy's 5A Modified Media Formulation
Seungman Park et al.
Scientific reports, 9(1), 13286-13286 (2019-09-19)
We present a high-throughput microfluidics technique facilitating in situ measurements of cell mechanics parameters at the dorsal side of the cell, including molecular binding strengths, local traction forces, and viscoelastic properties. By adjusting the flow rate, the force magnitude exerted
Claudia De Fusco et al.
Journal of medicinal chemistry, 64(10), 6814-6826 (2021-04-27)
MAT2a is a methionine adenosyltransferase that synthesizes the essential metabolite S-adenosylmethionine (SAM) from methionine and ATP. Tumors bearing the co-deletion of p16 and MTAP genes have been shown to be sensitive to MAT2a inhibition, making it an attractive target for
A-P Sappino et al.
Oncogenesis, 1, e7-e7 (2012-01-01)
The p53 tumor-suppressor protein has a key role in the induction of cellular senescence, an important barrier to cancer development. However, very little is known about the physiological mediators of cellular senescence induced by p53. CEACAM1 is an immunoglobulin superfamily
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M8403-24X500ML04061834063049
M8403-6X500ML04061834063056
M8403-500ML04061837847417
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review