Fortfahren mit
M4074
Mometasonfuroat
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(11β,16α)-9,21-Dichlor-17-[(2-furanylcarbonyl)-oxy]-11-hydroxy-16-methylpregna-1,4-dien-3,20-dion
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 79,80
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 308,00
€ 261,80
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H30Cl2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
521.43
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 79,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +50 to +60°, c = 0.5 in methanol
color
white to off-white
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
originator
Schering Plough
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(OC(=O)c5ccco5)C(=O)CCl
InChI
1S/C27H30Cl2O6/c1-15-11-19-18-7-6-16-12-17(30)8-9-24(16,2)26(18,29)21(31)13-25(19,3)27(15,22(32)14-28)35-23(33)20-5-4-10-34-20/h4-5,8-10,12,15,18-19,21,31H,6-7,11,13-14H2,1-3H3/t15-,18+,19+,21+,24+,25+,26+,27+/m1/s1
InChI key
WOFMFGQZHJDGCX-ZULDAHANSA-N
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
Application
Mometasone furoate has been used to study its effect on Leishmania major amastigotes.
Biochem/physiol Actions
Mometasonfuroat ist ein entzündungshemmendes Glucocorticoid.
Mometasone furoate is a 17-heterocyclic intranasal corticosteroid. It is effectively used as a first-line daily intranasal therapeutic for allergic rhinitis and nasal polyposis. Mometasone furoate is also used as an adjunct to anti-bacterials for treating acute rhinosinusitis.[1] In addition, it relieves the symptoms of asthma in both adults and adolescents by exhibiting a broad spectrum of anti-inflammatory properties.
Features and Benefits
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Schering Plough. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0099PHR1400SML0123
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: ≥19 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
color
white to off-white
color
white to tan
color
-
color
white to tan
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mometasonfuroat
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
We offers many products related to Nuclear Receptors (Steroids) for your research needs.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M4074-5MG04061834054405
M4074-25MG04061833033586