Fortfahren mit
SML0123
Deflazacort
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
Pregna-1,4-dien-11β,21-diol-3,20-dione[17α,16α-d]-2′-methyloxazolin-21-acetat
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 128,00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 490,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H31NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
441.52
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
238-483-7
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 128,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)OCC(=O)[C@@]12N=C(C)O[C@@H]1C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]23C
InChI
1S/C25H31NO6/c1-13-26-25(20(30)12-31-14(2)27)21(32-13)10-18-17-6-5-15-9-16(28)7-8-23(15,3)22(17)19(29)11-24(18,25)4/h7-9,17-19,21-22,29H,5-6,10-12H2,1-4H3/t17-,18-,19-,21+,22+,23-,24-,25+/m0/s1
InChI key
FBHSPRKOSMHSIF-GRMWVWQJSA-N
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
Biochem/physiol Actions
Deflazacort is an Anti-inflammatory glucocorticoid
Deflazacort is an anti-inflammatory and immunosuppressant glucocorticoid.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1166116P8650PHR1630
Deflazacort United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1166116
Deflazacort
form
powder
form
-
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥97%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
-
solubility
chloroform: methanol (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
color
white to tan
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Deflazacort
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)