Fortfahren mit
SML0099
Fluocinonid
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(6α,11β,16α)-21-(acetyloxy)-6,9-difluoro-11-hydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-pregna-1,4-diene-3,20-dione, Lonide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 128,00
€ 108,80
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 513,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H32F2O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
494.52
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
206-597-6
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 108,80
Listenpreis€ 128,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +75 to +90°, c = 1 in dichloromethane
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥19 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)OCC(=O)[C@@]12OC(C)(C)O[C@@H]1C[C@H]3[C@@H]4C[C@H](F)C5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@@]4(F)[C@@H](O)C[C@]23C
InChI
1S/C26H32F2O7/c1-13(29)33-12-20(32)26-21(34-22(2,3)35-26)10-15-16-9-18(27)17-8-14(30)6-7-23(17,4)25(16,28)19(31)11-24(15,26)5/h6-8,15-16,18-19,21,31H,9-12H2,1-5H3/t15-,16-,18-,19-,21+,23-,24-,25-,26+/m0/s1
InChI key
WJOHZNCJWYWUJD-IUGZLZTKSA-N
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
Biochem/physiol Actions
Flucinonide is a fluorinated glucocorticid that is used as a topical anti-inflammatory agent. Recently, flucinonide and other fluorinated glucocorticolids were identified as smoothend agonists. Flucinonide induces expression of Gli-reporter luciferase in Shh-LIGHT2 cells.
Fluocinonide has been used to study its effect on T-cell proliferation.[1]
Fluocinonide is shown to be effective in the treatment of atopic dermatitis and oral lichen planus (OLP).[2][3]
very potent corticosteroid
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1276001SML0123BP489
Fluocinonid United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1276001
Fluocinonid
Fluocinonid British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP489
Fluocinonid
form
powder
form
-
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥19 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
-
color
white to tan
color
-
color
white to tan
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluocinonid
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Repr. 2
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)