Fortfahren mit
M2547
8-Methoxymethyl-3-isobutyl-1-methylxanthine
≥98%
Synonym(e):
8-Methoxymethyl-IBMX
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 235,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H18N4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
266.30
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
solid
Quality level:
€ 235,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥98%
form
solid
solubility
ethanol: 10 mg/mL
SMILES string
O=C1C(N=C(COC)N2)=C2N(CC(C)C)C(N1C)=O
InChI
1S/C12H18N4O3/c1-7(2)5-16-10-9(11(17)15(3)12(16)18)13-8(14-10)6-19-4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,13,14)
InChI key
NBLBCGUCPBXKOV-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Suchen Sie nach ähnlichen Produkten? Aufrufen Leitfaden zum Produktvergleich
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C101P0618454202
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥98%
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
solubility
ethanol: 10 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL, 0.1 M NaOH: 2 mg/mL, ethanol: 4 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
H2O: soluble ~10 mg/mL at 60 °C (Sonicate), DMSO: soluble 12 mg/mL
solubility
ethanol: 2 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
Gene Information
human ... PDE1A(5136), PDE1B(5153)
Gene Information
human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140)
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369), Adora2b(29316), Adora3(25370)
Gene Information
human ... DRD3(1814)
Gene Information
-
Biochem/physiol Actions
Selective inhibitor of Ca2+-calmodulin-dependent phosphodiesterase I (PDE1).
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Wenkuan Xin et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 310(10), F994-F999 (2016-02-26)
Large-conductance Ca(2+)-activated K(+) (BK) channels are critical regulators of detrusor smooth muscle (DSM) function. We aimed to investigate phosphodiesterase type 1 (PDE1) interactions with BK channels in human DSM to determine the mechanism by which PDE1 regulates human urinary bladder
Haruka Kogiso et al.
International journal of molecular sciences, 19(3) (2018-03-03)
Sei-hai-to (TJ-90, Qing Fei Tang), a Chinese traditional medicine, increases ciliary beat frequency (CBF) and ciliary bend angle (CBA) mediated via cAMP (3',5'-cyclic adenosine monophosphate) accumulation modulated by Ca2+-activated phosphodiesterase 1 (PDE1A). A high concentration of TJ-90 (≥40 μg/mL) induced
Haruka Kogiso et al.
International journal of molecular sciences, 21(6) (2020-03-18)
In Ts1Rhr, a Down syndrome model mouse, the airway ciliary beatings are impaired; that is, decreases in ciliary beat frequency (CBF) and ciliary bend angle (CBA, an index of ciliary beat amplitude)). A resumption to two copies of the Pcp4
Methylxanthine inhibitors of phosphodiesterases.
J N Wells et al.
Methods in enzymology, 159, 489-496 (1988-01-01)
H S Ahn et al.
Biochemical pharmacology, 38(19), 3331-3339 (1989-10-01)
In this study three forms of cyclic nucleotide phosphodiesterase (PDE) isolated from rabbit aorta were pharmacologically characterized, and the consequence of selective inhibition of calmodulin-stimulated PDE (CaM-PDE) and cGMP specific PDE (cG-PDE) was evaluated using PDE inhibitors. The cG-PDE (F1)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M2547-5MG04061832898926
M2547-25MG04061832898919