Fortfahren mit
L3885
Succinyl-Concanavalin A
lyophilized powder
Synonym(e):
Succ-Con A
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.160,00
€ 986,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
MDL number:
Form:
lyophilized powder
€ 986,00
Listenpreis€ 1.160,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
lyophilized powder
Quality Segment
composition
Protein, ~90% E1%/280
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Succinyl Con A is the active dimeric (divalent) form which does not re-aggregate to form tetramers above pH 5.6. Agglutination activity is greatly reduced by the succinylation procedure, but reactivity with mannose or glucose residues is retained.
Packaging
Packaged based on protein content.
Physical form
Contains sodium phosphate
Analysis Note
Highly purified.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
234567MC9017C7555
form
lyophilized powder
form
lyophilized
form
buffered aqueous suspension
form
saline suspension
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
composition
Protein, ~90% E1%/280
composition
-
composition
-
composition
-
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)