Merck
C7555
Sigma-Aldrich
Concanavalin A aus Canavalia ensiformis (Jack bean)
agarose conjugate, Type VI, saline suspension
Synonym(e):
ConA
Größe auswählen
5 ML
€ 142,00
25 ML
€ 484,00
100 ML
€ 1.350,00
€ 142,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 ML
€ 142,00
25 ML
€ 484,00
100 ML
€ 1.350,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12161501
NACRES:
NA.32
€ 142,00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
Canavalia ensiformis
Konjugat
agarose conjugate
Typ
Type VI
Form
saline suspension
Kennzeichnungsgrad
15-30 mg concanavalin A protein per mL
Matrix
cross-linked 4% beaded agarose
Matrixaktivierung
cyanogen bromide
Matrixanbindung
amino
Matrix-Spacer
1 atom
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Concanavalin A (Con A), isolated from Jack beans (Canavalia ensiformis), is a mannose or glucose specific-binding lectin.[1] The lectin is a tetramer and each subunit possesses a saccharide-binding site.[2] Con A can be isolated by affinity chromatography with dextrans.[1]
Anwendung
Concanavalin A (Con A) has been used for enzyme immobilization.[3][4][5]
Used for the purification of glycoproteins containing mannose
Biochem./physiol. Wirkung
Con A ist nicht blutgruppenspezifisch, hat aber eine Affinität für terminale α-D-Mannosyl- und α-D-Glucosylreste. Für ihre Aktivität sind Ca2+- und Mn2+-Ionen erforderlich. Bei einem pH-Wert von unter 5,6 löst Con A sich zu Dimeren auf. Bei einem pH-Wert von 5,8 bis 7,0 liegt Con A als Tetramer vor; bei einem pH-Wert über 7,0 bilden sich Aggregate. Con A weist eine mitogene Aktivität auf, die vom Ausmaß der Aggregation abhängt. Succinylierung führt zu einer aktiven dimeren Form, welche bei einem pH-Wert von mehr als 5,6 ihre Form beibehält.
Concanavalin A (Con A) is a T cell mitogen that can activate the lymphocytes.[6]
Con A can induce tumor cell death through autophagy.[7]
Physikalische Form
Suspension in 1.0 M NaCl + 0.1 M potassium phosphate, pH 6.0, with 1 mM CaCl2, 1 mM MgCl2 and 1 mM MnCl2 containing preservative
Hinweis zur Analyse
Falls angegeben, wird die Agglutinationsaktivität in μg/ml ausgedrückt und durch Serienverdünnungen einer phosphatgepufferten 1-mg/ml-Kochsalzlösung mit einem pH-Wert von 6,8, welche Ca2+ und Mn2+ enthält, bestimmt. Diese Aktivität ist die niedrigste Konzentration, bei der eine 2 % Humanerythrozytensuspension nach einstündiger Inkubation bei 25 °C agglutiniert.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Biosensoric detection of the cysteine sulphoxide alliin
Keusgen M, et al.
Sens. Actuators, 95, 297-302 (2003)
R Lotan et al.
Biochemistry, 16(9), 1787-1794 (1977-05-03)
The effects of several commonly used detergents on the saccharide-binding activities of lectins were investigated using lectin-mediated agglutination of formalin-fixed erythrocytes and affinity chromatography of glycoproteins on columns of lectins immobilized on polyacrylic hydrazide-Sepharose. In the hemagglutination assays, Ricinus communis
Valentina Carlini et al.
The EMBO journal, 41(7), e108677-e108677 (2022-02-25)
Environmental factors can trigger cellular responses that propagate across mitosis or even generations. Perturbations to the epigenome could underpin such acquired changes, however, the extent and contexts in which modified chromatin states confer heritable memory in mammals is unclear. Here
Mai Ly Tran et al.
Traffic (Copenhagen, Denmark), 24(1), 4-19 (2022-11-19)
The trans-Golgi Network (TGN) sorts molecular "addresses" and sends newly synthesized proteins to their destination via vesicular transport carriers. Despite the functional significance of packaging processes at the TGN, the sorting of soluble proteins remains poorly understood. Recent research has
Monovalent derivatives of concanavalin A
Fraser AR, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 790-794 (1976)