Fortfahren mit
C9017
Concanavalin A aus Canavalia ensiformis (Jack bean)
Sepharose conjugate, buffered aqueous suspension
Synonym(e):
ConA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 503,00
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.950,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12161501
Form:
buffered aqueous suspension
Biological source:
Canavalia ensiformis
€ 503,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
biological source
Canavalia ensiformis
conjugate
Sepharose conjugate
form
buffered aqueous suspension
contains
20% ethanol as preservative
extent of labeling
10-16 mg per mL
matrix
Sepharose 4B
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
amino
matrix spacer
1 atom
capacity
≥25 mg/mL binding capacity (thyroglobulin)
storage temp.
2-8°C
Application
Zur Aufreinigung von Glykoproteinen, die Mannose enthalten.
Biochem/physiol Actions
Con A ist nicht blutgruppenspezifisch, hat aber eine Affinität für terminale α-D-Mannosyl- und α-D-Glucosylreste. Für ihre Aktivität sind Ca2+- und Mn2+-Ionen erforderlich. Bei einem pH-Wert von unter 5,6 löst Con A sich zu Dimeren auf. Bei einem pH-Wert von 5,8 bis 7,0 liegt Con A als Tetramer vor; bei einem pH-Wert über 7,0 bilden sich Aggregate. Con A weist eine mitogene Aktivität auf, die vom Ausmaß der Aggregation abhängt. Succinylierung führt zu einer aktiven dimeren Form, welche bei einem pH-Wert von mehr als 5,6 ihre Form beibehält.
Physical form
Suspension in 0,1 M Acetatpuffer, pH-Wert 6,0, mit 1 M NaCl und 1 mM jeweils von CaCl2, MgCl2 und MnCl2
Analysis Note
Falls angegeben, wird die Agglutinationsaktivität in μg/ml ausgedrückt und durch Serienverdünnungen einer phosphatgepufferten 1-mg/ml-Kochsalzlösung mit einem pH-Wert von 6,8, welche Ca2+ und Mn2+ enthält, bestimmt. Diese Aktivität ist die niedrigste Konzentration, bei der eine 2 % Humanerythrozytensuspension nach einstündiger Inkubation bei 25 °C agglutiniert.
Legal Information
Sepharose is a trademark of Cytiva
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C7642C0412C2272
biological source
Canavalia ensiformis
biological source
Canavalia ensiformis
biological source
-
biological source
Canavalia ensiformis
form
buffered aqueous suspension
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
matrix
Sepharose 4B
matrix
-
matrix
-
matrix
-
conjugate
Sepharose conjugate
conjugate
FITC conjugate
conjugate
-
conjugate
biotin conjugate
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
102.2 °F
flash_point_c
39 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)