Fortfahren mit
234567M
Concanavalin A, Canavalia ensiformis
Concanavalin A, Canavalia ensiformis, CAS 11028-71-0, is a carbohydrate-binding protein that agglutinates various animal cells. Restores the growth pattern of tumor cells to that of normal cells.
Synonym(e):
Concanavalin A, Canavalia ensiformis
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 221,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 647,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.42
MDL number:
Form:
lyophilized
€ 221,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 2495
form
lyophilized
potency
≤20 μg/mL lectin agglutination activity (as determined from serial dilutions of a 1 mg/mL solution)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
pI 
4.5 - 5.5
storage temp.
2-8°C
General description
Kohlenhydrat-bindendes Protein, das diverse Tierzellen agglutiniert. Setzt bekanntermaßen das Wachstumsmuster von Tumorzellen auf das Muster normaler Zellen zurück. T-Lymphozyt-Aktivator. Verfügt über Bindungsstellen für Metallionen, α;-D-Mannose und α;-D-Glucose. Weist einen pI von 4,5 bis 5,5 auf.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C) oder 0,08 % NaN₃; hinzufügen und kühlen (4°;C). Stammlösungen sind bei einer Temperatur von -20°;C bis zu 6 Monate lang und bei einer Temperatur von 4°;C bis zu 3 Monate lang stabil.
Zum Lösen Con A langsam in eine Lösung von 10 mM HEPES gepufferter Kochsalzlösung geben, 100 µ;M CaCl₂;, pH 8,5. Das Lektin ohne Umrühren auflösen lassen.
Analysis Note
Die Agglutinationsaktivität ist die niedrigste Konzentration, bei der eine 2%-ige Suspension menschlicher Erythrozyten nach einstündiger Inkubation bei 25 °C agglutiniert; erfordert menschliches Blut der Blutgruppe A.
Other Notes
Gantner, F., et al. 1995. Hepatology 21, 190.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C2272C7555C5275
form
lyophilized
form
lyophilized powder
form
saline suspension
form
lyophilized powder
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
potency
≤20 μg/mL lectin agglutination activity (as determined from serial dilutions of a 1 mg/mL solution)
potency
-
potency
-
potency
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c