Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 231,00 | |
| 250 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 799,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H10N4O7PNa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
352.17
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
Storage temp.:
−20°C
€ 231,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Inosine 3′:5′-cyclic monophosphate sodium salt, ≥98%
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].OC1C2OP(O)(=O)OCC2OC1n3cnc4C(=O)N=CNc34
InChI
1S/C10H11N4O7P.Na.H/c15-6-7-4(1-19-22(17,18)21-7)20-10(6)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)16;;/h2-4,6-7,10,15H,1H2,(H,17,18)(H,11,12,16);;
InChI key
XIUBZBACWHALEW-UHFFFAOYSA-N
Application
Inosine 3′:5′-cyclic monophosphate (cIMP) is used in studies that compare the substrate specificity and activity of cyclic purines, including the 3′,5′-cyclic monophosphates cAMP and cGMP.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| assay ≥98% | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥93% | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| I2753-1G | 04061826691380 |
| I2753-50MG | 04061833007501 |