Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 vial | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 178,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H11N3O7PNa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
327.16
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
259-397-6
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltendescription
1 vial contains 50μmol or approximately 16mg
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@@H]3COP([O-])(=O)O[C@H]3[C@H]2O
InChI
1S/C9H12N3O7P.Na/c10-5-1-2-12(9(14)11-5)8-6(13)7-4(18-8)3-17-20(15,16)19-7;/h1-2,4,6-8,13H,3H2,(H,15,16)(H2,10,11,14);/q;+1/p-1/t4-,6-,7-,8-;/m1./s1
InChI key
RZAHVNCNTLFRHJ-IAIGYFSYSA-M
Biochem/physiol Actions
Produced by the hydrolysis of cytidine 5′-triphosphate by the enzyme cytidylyl cyclase.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| description 1 vial contains 50μmol or approximately 16mg | description - | description contains 1μmol of powder (approx. 0.7mg) | description - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?