Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
biological source
yeast
type
Grade III
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])([O-])=O)n2cnc3C(=O)NC=Nc23
InChI
1S/C10H13N4O8P.2Na.H2O/c15-6-4(1-21-23(18,19)20)22-10(7(6)16)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)17;;;/h2-4,6-7,10,15-16H,1H2,(H,11,12,17)(H2,18,19,20);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t4-,6-,7-,10-;;;/m1.../s1
InChI key
KQCIGEIXDXQSGM-MSQVLRTGSA-L
Application
- als ein 5′-Ribonukleotid-Geschmackstoffbestandteil bei Tests zu den Schwellenwerten bei der Geschmackserkennung von Küken
- zur Erzeugung von Standardkurven bei der Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) zur Quantifizierung von IMP aus Garnelenschwanz-Gewebeproben
- als Bestandteil des vollständigen McCoy-5A-Mediums für Plasmodium vivax-Kulturen.
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description from yeast, Grade III, ≥98% (HPLC) | description ≥99.0% (HPLC) | description ≥98% | description from yeast, ≥99% |
| biological source yeast | biological source - | biological source - | biological source yeast |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99.0% (HPLC) | assay ≥98% | assay ≥99% |
| form powder | form powder or crystals | form powder | form powder |
| solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility - | solubility water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to almost colorless | solubility H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. room temp |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Inosin-5′-monophosphat Dinatriumsalz Hydrat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?