Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H28O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.37
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
functional group
carboxylic acid
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(O)CC(O)=O
InChI
1S/C14H28O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13(15)12-14(16)17/h13,15H,2-12H2,1H3,(H,16,17)
InChI key
ATRNZOYKSNPPBF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
DL-β-Hydroxymyristic acid (3-HTA) is a mixture of D- and L-β-hydroxymyristic acid enantiomers. 3-Hydroxytetradecanoic acids are used to study their roles in biological processes such as oxidative stress, inflammation and insulin resistance. 3-HTA is also used in endotoxin and lipid A research.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid |
| biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source - | biological source synthetic (organic) |
| assay ≥98% | assay ≥98% | assay ≥98% | assay ≥99% |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| H4148-50MG | 04061833794678 |
| H4148-10MG | 04061833794661 |