Fortfahren mit
H4398
DL-β-Hydroxy-palmitinsäure
≥98%
Synonym(e):
3-Hydroxy-hexadecansäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 167,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H32O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
272.42
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
€ 167,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
functional group
carboxylic acid
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC(O)CC(O)=O
InChI
1S/C16H32O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15(17)14-16(18)19/h15,17H,2-14H2,1H3,(H,18,19)
InChI key
CBWALJHXHCJYTE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
DL-β-Hydroxypalmitic acid is a mixture of D- and L-β-hydroxypalmitic (3-hydroxyhexadecanoic) acids. 3-hydroxyhexadecanoic [C16:0(3-OH)] may be used in studies that involve the lipid structures of endotoxin lipid A molecules.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H3648H4148M6781
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥98% (capillary GC)
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
H4398-10MG04061833795217