Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 204,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H36O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
300.48
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
functional group
carboxylic acid
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCC(O)C(O)=O
InChI
1S/C18H36O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(19)18(20)21/h17,19H,2-16H2,1H3,(H,20,21)
InChI key
KIHBGTRZFAVZRV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
DL-α-Hydroxystearic acid is a mixture of D and L-α-hydroxystearic acid (2-Hydroxyoctadecanoic acid) enantiomers. α-Hydroxystearic may be used in studies on the properties and metabolism of α-hydroxylated (2-hydroxylated) medium chain fatty acids.
Packaging
Sealed ampule.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid | functional group ester |
| biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source - |
| assay ≥99% | assay ≥98% | assay ≥99% (GC) | assay ≥99% (GC) |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?