Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H20O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.26
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98%
form
powder
functional group
carboxylic acid
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCC(O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H20O3/c1-2-3-4-5-6-7-9(11)8-10(12)13/h9,11H,2-8H2,1H3,(H,12,13)
InChI key
FYSSBMZUBSBFJL-UHFFFAOYSA-N
Application
- LORE receptor homomerization is required for 3-hydroxydecanoic acid-induced immune signaling and determines the natural variation of immunosensitivity within the Arabidopsis genus.: This study unveils the crucial role of 3-Hydroxydecanoic acid in mediating immune responses through LORE receptor homomerization in plants, providing insights into the molecular mechanisms of plant defense and potential agricultural applications (Eschrig et al., 2024).
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid | functional group - | functional group - |
| assay ≥98% | assay - | assay ≥98% (capillary GC) | assay ≥98% (capillary GC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| form powder | form powder | form - | form - |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in - | shipped in - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| H3648-5MG | 04061833793732 |
| H3648-25MG | 04061832862361 |