Fortfahren mit
H135
5-Hydroxydecanoic acid sodium salt
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
5-hydroxydecanoate sodium salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 166,00
€ 141,10
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 345,00
€ 293,25
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 459,00
€ 390,15
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H19NaO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.25
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 141,10
Listenpreis€ 166,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
SMILES string
[Na+].CCCCCC(O)CCCC([O-])=O
InChI
1S/C10H20O3.Na/c1-2-3-4-6-9(11)7-5-8-10(12)13;/h9,11H,2-8H2,1H3,(H,12,13);/q;+1/p-1
InChI key
YNAGNECWEKMWRM-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
Blocks post-ischemic actions of the K+ channel activator cromakalim.
Features and Benefits
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Disclaimer
Hygroscopic
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1228SML1398D0260
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
H2O: 100 mg/mL
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
H135-250MG04061832574578
H135-100MG04061833665084
H135-500MG04061833665107