Fortfahren mit
D0260
N6,2′-O-Dibutyryladenosin 3′,5′-zyklisches Monophosphat Natriumsalz Monohydrat
≥97% (HPLC), PKA activator, powder
Synonym(e):
Bucladesin Natrium-Kaliumsalz, Dibutyryl cAMP Natriumsalz, Dibutyryl zyklisches AMP Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 63,90
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 175,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 509,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C18H23N5O8PNa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
491.37
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
241-059-4
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
€ 63,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
N6,2′-O-Dibutyryladenosin 3′,5′-zyklisches Monophosphat Natriumsalz Monohydrat, ≥97% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
impurities
≤0.5% cyclic AMP and 2′-O-monobutyryl-cyclic AMP, ≤3% N6-monobutyryl-cyclic AMP
color
white
solubility
H2O: 100 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].CCCC(=O)Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@@H]4COP([O-])(=O)O[C@H]4[C@H]3OC(=O)CCC
InChI
1S/C18H24N5O8P.Na/c1-3-5-11(24)22-16-13-17(20-8-19-16)23(9-21-13)18-15(30-12(25)6-4-2)14-10(29-18)7-28-32(26,27)31-14;/h8-10,14-15,18H,3-7H2,1-2H3,(H,26,27)(H,19,20,22,24);/q;+1/p-1/t10-,14-,15-,18-;/m1./s1
InChI key
KRBZRVBLIUDQNG-JBVYASIDSA-M
General description
Dibutyryl-cyclisches-Adenosin-Monophosphat (cAMP) simuliert die Aktivität des endogenen cAMP.Es ist lipophil, weist dadurch eine höhere Zelldurchlässigkeit auf und hat eine höhereHydrolyseresistenz gegenüber cAMP-Phosphodiesterase. Dibutyryl cAMPhemmt Phosphodiesterasen und spielt eine wichtige Rolle als Sonde inSignaltransduktionswegen.[1]
Application
Es wird als Bestandteil des Differenzierungsmediums verwendet, um eine Differenzierungdopaminerger Neuronen aus Vorläuferzellen der Bodenplatte zu induzieren.[2] Es wird außerdemalsSupplement in DMEM/ F12 verwendet, um neuronale Zellen aus humanen pluripotenten Stammzellen zu kultivieren.[3]
N6,2′-O-Dibutyryladenosin 3′,5′-zyklisches Monophosphatnatriumsalz wurde verwendet:
  • als Kulturmediumzusatz für die Differenzierung von Neuralleisten-Stammzellen (NCSCs)
  • als eine Komponente des Auftaumediums für kryokonservierte aus menschlichen iPSC (induzierte pluripotente Stammzellen) gewonnenen Neuronen
  • in serumfreiem Dulbeccos modifiziertem Eagle-Medium (DMEM), um die Differenzierung von Astrozyten zu induzieren[4]
Biochem/physiol Actions
Zellpermeables cAMP-Analogon, das cAMP-abhängige Proteinkinase (PKA) aktiviert.
Features and Benefits
Dieser Wirkstoff ist ein wichtiges Produkt für die Erforschung zyklischer Nukleotide. Klicken Sie bitte hier, um weitere zyklische Nukleotidprodukte zu entdecken. Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie hier: sigma.com/discover-bsm.
Disclaimer
Verliert die 2′-O-Butyryl-Gruppe bei pH 8,5
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D0627SML1228SML1231
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
-
solubility
-
color
white
color
off-white
color
white to beige
color
white to beige
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)