Fortfahren mit
SML1228
Zyklisches Di-GMP Natriumsalz
≥98% (HPLC), powder, quorum sensing molecule
Synonym(e):
3′,5′-zyklische Diguanylsäure Natriumsalz, Bis(3′,5′)-zyklische Diguanylsäure Natriumsalz, Zyklisches Diguanosin-5′-monophosphat Natriumsalz, c-di-GMP Natriumsalz, c-diGMP Natriumsalz, cGpGp Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 μmol
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 256,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H24N10O14P2 · xNa+
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
690.41 (free acid basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 256,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Zyklisches Di-GMP Natriumsalz, ≥98% (HPLC)
description
contains 1μmol of powder (approx. 0.7mg)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@H](OP(OC[C@H]2O[C@@H](N3C(N=C(N)NC4=O)=C4N=C3)[C@H](O)[C@@H]2O5)(O)=O)[C@@H](COP5(O)=O)O[C@H]1N6C(N=C(N)NC7=O)=C7N=C6.C
InChI
1S/C20H24N10O14P2/c21-19-25-13-7(15(33)27-19)23-3-29(13)17-9(31)11-5(41-17)1-39-45(35,36)44-12-6(2-40-46(37,38)43-11)42-18(10(12)32)30-4-24-8-14(30)26-20(22)28-16(8)34/h3-6,9-12,17-18,31-32H,1-2H2,(H,35,36)(H,37,38)(H3,21,25,27,33)(H3,22,26,28,34)/t5-,6-,9-,10-,11-,12-,17-,18-/m1/s1
InChI key
PKFDLKSEZWEFGL-MHARETSRSA-N
Application
Zyklisches Di-GMP-Natriumsalz wurde als Quorum-Sensing-Molekül eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Zyklisches Di-GMP ist ein natürlich vorkommendes kleines Molekül, das als bakterieller Second Messenger agiert, um wichtige Signalmechanismen in Prokaryoten zu regulieren, welche das Überleben, die Anhaftung, die Besiedelung, die Biofilmbildung und die Virulenzfaktorproduktion von Bakterien steuern.
Zyklisches Di-GMP ist ein natürlich vorkommendes kleines Molekül, das als bakterieller Second Messenger agiert, um wichtige Signalmechanismen in Prokaryoten zu regulieren, welche das Überleben, die Anhaftung, die Besiedelung, die Biofilmbildung und die Virulenzfaktorproduktion von Bakterien steuern. Bei Infektionen ist zyklisches Di-GMP durch Wirts-STING (stimulator of interferon genes) gebunden, was zur Expression von Interferongenen führt und die angeborene Immunantwort aktiviert. c-di-GMP agiert in eukaryotischen Systemen nicht nur bei der Immunantwort, sondern auch als Inhibitor des Schrittmacherstroms I(f) im Herzen.
Preparation Note
Zyklisches Di-GMP ist in Wasser und wässrigen Puffern löslich.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1231SML1232SML1229
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
description
contains 1μmol of powder (approx. 0.7mg)
description
contains 1μmol of powder (approx. 0.7mg)
description
contains 0.5μmol of powder (approx. 0.335mg)
description
contains 0.5μmol of powder (approx. 0.335mg)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)