Fortfahren mit
SML1398
TM5275 sodium salt
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-[2-[2-(4-Benzhydrylpiperazin-1-yl)-2-oxoethoxy]acetamido]-5-chlorobenzoic acid sodium salt, 5-Chloro--[[2-[2-[4-(diphenylmethyl)-1-piperazinyl]-2-oxoethoxy]acetyl]amino]-benzoic acid sodium salt, Sodium 5-chloro-2-[({2-[4-(diphenylmethyl) piperazin-1-yl]-2-oxoethoxy}acetyl)amino]benzoate, TM 5275, TM-5275
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 208,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 605,00
€ 514,25
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C28H27ClN3O5 · Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
543.97
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Storage condition:
desiccated
€ 208,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(COCC(NC1=C(C([O-])=O)C=C(Cl)C=C1)=O)N2CCN(C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)CC2.[Na+]
InChI
1S/C28H28ClN3O5.Na/c29-22-11-12-24(23(17-22)28(35)36)30-25(33)18-37-19-26(34)31-13-15-32(16-14-31)27(20-7-3-1-4-8-20)21-9-5-2-6-10-21;/h1-12,17,27H,13-16,18-19H2,(H,30,33)(H,35,36);/q;+1/p-1
InChI key
JSHSGBIWNPQCQZ-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
TMS5275 is an orally available, potent and selective inhibitor of PAI-1 that delivers antithrombotic benefits devoid of bleeding effect in nonhuman primates.
TMS5275 is an orally available, potent and selective inhibitor of PAI-1.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1205SML1906JN0004
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SML1398-25MG04061833225967
SML1398-5MG04061833225974