Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 0.5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 435,00 | |
| 1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 775,00 |
Über diesen Artikel
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Monosialogangliosid GM3 aus canine blood, ≥98%, lyophilized powder
Quality Level
assay
≥98%
form
lyophilized powder
solubility
chloroform/methanol/water (9.5:9.5:1): 20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
−20°C
General description
Ganglioside sind die Hauptbestandteile neuronaler Zellmembranen und des endoplasmatischen Retikulums. Sie enthalten eine sialierte Polysaccharidkette, die über eine β-Glycosidbindung mit Ceramid verbunden ist. Eine Klassifizierung der Ganglioside finden Sie in Svennerholm, L., et al. (Hg.), Structure and Function of Gangliosides, New York, Plenum, 1980.
Application
Monosialogangliosid GM3 aus Hundeblut wird als Referenzstandard bei der Hochleistungs-Dünnschichtchromatographie zur Analyse derangliosid-Signaturen von Prostatakrebszellen verwendet.[1][2] Es wird auch eingesetzt, um die gangliosidbindenden Profile methylotropher Hefe (Pichia pastoris) und der abgesonderten Choleratoxin-B-Untereinheit (PpCTB) mittels ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) zu bestimmen.[3]
Biochem/physiol Actions
Monosialogangliosid GM3 spielt eine potenzielle Rolle bei der Entwicklung und der Fortschreitung von Krebs. Bei verschiedenen Krebsarten wurde eine erhöhte Expression von GM3 beobachtet. Es wird daher bei der Entwicklung von Impfstoffen gegen Krebs als tumorassoziiertes Kohlenhydrat-Antigen verwendet.[4]
Monosialogangliosid-GM3 ist das häufigste Gangliosid und das wichtigste Gangliosid in den Membranen von Nicht-Nervenzellen. Es hemmt das Wachstum von Epidermiszellen und ist an der Biosynthese und dem Metabolismus aller höheren Ganglioside beteiligt.
Analysis Note
Das Produkt ist mit einer Konzentration von 20 mg/ml löslich in einer 1:1-Mischung aus Chloroform und Ethanol mit 5 % Wasser. Die resultierende Lösung ist farblos.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% | assay ~98% | assay ≥96% (TLC) | assay ~95% |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility chloroform/methanol/water (9.5:9.5:1): 20 mg/mL, clear, colorless to light yellow | solubility - | solubility DMSO: soluble, ethanol: soluble | solubility - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Mepur H Ravindranath et al.
Biochemical and biophysical research communications, 324(1), 154-165 (2004-10-07)
Prior development of a unique androgen-receptor (AR)-negative cell line (HH870) from organ-confined (T2b) human prostate cancer (CaP) enabled comparison of the gangliosides associated with normal and neoplastic prostate epithelial cells, organ-confined versus metastatic (DU 145, PC-3), and AR-negative versus AR-positive
Changping Zheng et al.
Current medicinal chemistry, 26(16), 2933-2947 (2018-01-30)
Ganglioside GM3 is strongly related with human tumors, such as lung, brain cancers and melanomas, and more and more evidences have revealed that GM3 possesses powerful effects on cancer development and progression. GM3 is over expressed on several types of
Mepur H Ravindranath et al.
International journal of cancer, 116(3), 368-377 (2005-04-09)
Our study investigated whether endogenous IgM antibodies to gangliosides occur in patients with early stages of prostate cancer (CaP) patients, after defining ganglioside profiles of CaP cell lines. Immune and resorcinol staining detected the presence of gangliosides GM3, GM2, GD3
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| G5642-.5MG | 04061833420775 |
| G5642-1MG | 04061826738665 |