Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 214,00 |
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 975,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Trisialogangliosid-GT1b aus Rinderhirn, lyophilized powder, ≥96% (TLC)
Quality Segment
assay
≥96% (TLC)
form
lyophilized powder
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
N([C@@H]1[C@H](O[C@H]([C@H]([C@H]1O[C@H]5O[C@H]([C@H]([C@H]([C@@H]5O)O[C@@]6(O[C@H]([C@@H]([C@H](C6)O)N)C(O)C(O[C@@]7(O[C@H]([C@@H]([C@H](C7)O)N)C(O)C(O)CO)C(=O)O)O)C(=O)O)O)CO)O)CO)O[C@@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O[C@@]4(O[C@H]([C@@H]([C@H](C4)O)N)C(
InChI
1S/C88H157N5O44/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-19-21-23-25-27-29-31-33-56(107)92-37-51(45(101)32-30-28-26-24-22-20-17-15-13-11-9-7-5-2)124-80-66(113)65(112)70(54(42-98)127-80)129-82-69(116)77(136-87(84(120)121)35-46(102)57(89)72(132-87)61(108)49(105)38-94)71(55(43-99)128-82)130-79-60(93-44(3)100)75(63(110)52(40-96)125-79)131-81-68(115)76(64(111)53(41-97)126-81)135-86(83(118)119)34-47(103)59(91)74(134-86)67(114)78(117)137-88(85(122)123)36-48(104)58(90)73(133-88)62(109)50(106)39-95/h30,32,45-55,57-82,94-99,101-106,108-117H,4-29,31,33-43,89-91H2,1-3H3,(H,92,107)(H,93,100)(H,118,119)(H,120,121)(H,122,123)/b32-30+/t45?,46-,47-,48-,49?,50?,51?,52-,53-,54+,55-,57+,58+,59+,60-,61?,62?,63+,64+,65+,66+,67?,68-,69-,70+,71+,72+,73+,74+,75-,76+,77-,78?,79+,80+,81+,82+,86+,87+,88+/m0/s1
InChI key
NVNPEYQWKCQBBU-ADMXJUBYSA-N
General description
Application
- in der Hochleistungsdünnschichtchromatographie (High Performance Thin Layer Chromatography, HPTLC)
- in Membran-GM1-Assays
- als Referenzstandard für die Dünnschichtchromatographie (TLC) und als Antigene für Enzyme-Linked Immunosorbent Assays (ELISA)
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description lyophilized powder, ≥96% (TLC) | description ≥95% (TLC), lyophilized powder | description ~95%, lyophilized powder | description ~98%, lyophilized powder |
| assay ≥96% (TLC) | assay ≥95% (TLC) | assay ~95% | assay ~98% |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility ethanol: soluble, DMSO: soluble | solubility DMSO: soluble | solubility - | solubility - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?