Fortfahren mit
G8146
Disialoganglioside GD1b
from bovine brain, ~95%, bacterial toxin receptor , lyophilized powder
Synonym(e):
Gangliosid GD1b, Disialo
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 269,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
~95%
Form:
lyophilized powder
€ 269,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Disialogangliosid GD1b aus Rinderhirn, ~95%, lyophilized powder
assay
~95%
Quality Segment
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
N([C@@H]1[C@H](O[C@H]([C@H]([C@H]1O[C@H]6O[C@H]([C@H]([C@H]([C@@H]6O)O)O)CO)O)CO)O[C@@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O[C@@]4(O[C@H]([C@@H]([C@H](C4)O)N)C(O)C(O)CO[C@]5(O[C@@H]([C@H]([C@@H](C5)O)N)C(O)C(O)CO)C(=O)O)C(=O)O)O)O[C@@H]3[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H
InChI
1S/C80H144N4O37/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-19-21-23-25-27-29-31-33-54(96)83-36-49(44(91)32-30-28-26-24-22-20-17-15-13-11-9-7-5-2)111-74-65(104)63(102)67(52(40-88)114-74)116-76-66(105)72(68(53(41-89)115-76)117-73-57(84-43(3)90)71(61(100)51(39-87)112-73)118-75-64(103)62(101)60(99)50(38-86)113-75)121-80(78(108)109)35-46(93)56(82)70(120-80)59(98)48(95)42-110-79(77(106)107)34-45(92)55(81)69(119-79)58(97)47(94)37-85/h30,32,44-53,55-76,85-89,91-95,97-105H,4-29,31,33-42,81-82H2,1-3H3,(H,83,96)(H,84,90)(H,106,107)(H,108,109)/b32-30+/t44?,45-,46+,47?,48?,49?,50+,51+,52-,53+,55+,56-,57+,58?,59?,60-,61-,62-,63-,64+,65-,66+,67-,68-,69+,70-,71+,72+,73-,74-,75-,76-,79-,80-/m1/s1
InChI key
AIUBMTQAHKTQMI-MPGPKOMUSA-N
General description
Ganglioside sind wichtige Bestandteile der neuronalen Zellmembranen und des endoplasmatischen Retikulums; sie enthalten eine sialierte Polysaccharidkette, die über eine β-glykosidische Bindung an Ceramid gebunden ist; zur Klassifizierung von Gangliosiden siehe Svennerholm, L., et al. (Eds.), Structure and Function of Gangliosides, New York, Plenum, 1980.
Biochem/physiol Actions
Kann als bakterieller Toxinrezeptor (Tetanus, Botulinus) wirken; hohe Konzentrationen wurden in Gliomen und Astrozytomen festgestellt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G3018G7641G0776
description
~95%, lyophilized powder
description
~98%, lyophilized powder
description
≥95%, lyophilized powder
description
~95%, lyophilized powder, semisynthetic
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
assay
~95%
assay
~98%
assay
≥95%
assay
~95%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)