Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 0.5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 292,00 | |
| 1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 573,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Asialogangliosid GM1 aus Rinderhirn, ~98%, lyophilized powder
assay
~98%
Quality Level
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
N([C@H]1[C@@H](O[C@@H]([C@@H]([C@@H]1O[C@@H]4O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O)CO)O)CO)O[C@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O[C@@H]3[C@H](OC([C@@H]([C@H]3O)O)OCC(NC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)C(O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC)CO)CO)C(=O)C
InChI
1S/C62H114N2O23/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-19-21-23-25-27-29-31-33-46(71)64-40(41(70)32-30-28-26-24-22-20-17-15-13-11-9-7-5-2)38-80-60-54(78)51(75)57(44(36-67)83-60)86-62-55(79)52(76)56(45(37-68)84-62)85-59-47(63-39(3)69)58(49(73)43(35-66)81-59)87-61-53(77)50(74)48(72)42(34-65)82-61/h30,32,40-45,47-62,65-68,70,72-79H,4-29,31,33-38H2,1-3H3,(H,63,69)(H,64,71)/b32-30+/t40?,41?,42-,43-,44-,45-,47-,48+,49+,50+,51-,52-,53-,54-,55-,56+,57-,58-,59+,60?,61+,62+/m1/s1
InChI key
VELGMVLNORPMAO-JTFNWEOFSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ~98% | assay ~95% | assay ≥95% | assay ≥96% (TLC) |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Understand sialic acid structure, function, signaling, and modifications. Easily find products for sialic acid research.
Verwandter Inhalt
Product Information Sheet
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| G3018-1MG | 04061833629659 |
| G3018-.5MG | 04061833420751 |