Fortfahren mit
F4523
Fast Red TR/Naphthol AS-MX
SIGMAFAST, fluorogenic, tablet
Synonym(e):
4-Chloro-2-methylbenzenediazonium / 3-Hydroxy-2-naphthoic acid 2,4-dimethylanilide phosphate tablets
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 sets
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 88,50
50 sets
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 517,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
MDL number:
€ 88,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
SIGMAFAST Fast Red TR/Naphthol AS-MX Tabletten, tablet, To prepare 10 mL
Quality Segment
form
tablet
storage temp.
−20°C
Application
Zur Verwendung als Ausfällungssubstrat zum Nachweis der alkalischen Phosphataseaktivität in der Immunzytochemie entwickelt. Primäre Anwendungen sind in der Immunhistologie, Immunblotting und Dot Blot. SIGMAFAST Fast Red TR/Naphthol AS-MX Tabletten enthalten 0,6 mM Levamisol, um die endogene alkalische Phosphataseaktivität zu blockieren. SIGMAFAST Fast Red TR/Naphthol AS-MX Tabletten erfordern keine zusätzlichen Schritte oder Puffer, um eine aktive Substratlösung herzustellen.
SIGMAFAST-Fast-Red-TR/Naphthol-AS-MX-Tabletten werden bei der In-situ-Fluoreszenzhybridisierung zur Analyse der Genexpression in Neuronen und Synapsen eingesetzt.[1]
Preparation Note
Jeder in 10 ml entionisiertem Wasser gelöste Tablettensatz erzeugt eine gebrauchsfertige Pufferlösung.
Legal Information
SIGMAFAST is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F4648D4293N2770
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
tablet
form
tablet
form
tablet
form
tablet
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)