Unterstützung erhaltenProduktname
SIGMAFAST™ Fast Red TR/Naphthol AS-MX Tabletten, tablet, To prepare 1 mL
Quality Segment
form
tablet
solubility
water: 1 tablet/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
Application
Zur Verwendung als Ausfällungssubstrat zum Nachweis der alkalischen Phosphataseaktivität in der Immunzytochemie entwickelt. Primäre Anwendungen sind in der Immunhistologie, Immunblotting und Dot Blot. SIGMAFAST™ Fast Red TR/Naphthol AS-MX Tabletten enthalten 0,6 mM Levamisol, um die endogene alkalische Phosphataseaktivität zu blockieren. SIGMAFAST™ Fast Red TR/Naphthol AS-MX Tabletten erfordern keine zusätzlichen Schritte oder Puffer, um eine aktive Substratlösung herzustellen.
SIGMAFAST Fast Red TR/Naphthol AS-MX-Tabletten werden wie folgt verwendet:
- bei der alkalischen Phosphatasefärbung in Organschnitten
- zum Färben von chondrogenen Sphäroiden in immunhistochemischen Untersuchungen
- zum Nachweis von Hybridisierungssignalen in situ in mRNA-Hybridisierungsstudien von humanen Gaumenmandelschnitten
Preparation Note
Jede in 1 mL entionisiertem Wasser gelöste Tablette erzeugt eine gebrauchsfertige Pufferlösung.
Legal Information
SIGMAFAST is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SIGMAFAST™ Fast Red TR/Naphthol AS-MX Tabletten
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?