Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 104,00 € 88,40 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H18N4O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
354.43
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 88,40
Listenpreis€ 104,00Sparen Sie 15%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow
solubility
DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc(ccc1O)\C=N\Nc2ncnc3sc4CCCCc4c23
InChI
1S/C18H18N4O2S/c1-24-14-8-11(6-7-13(14)23)9-21-22-17-16-12-4-2-3-5-15(12)25-18(16)20-10-19-17/h6-10,23H,2-5H2,1H3,(H,19,20,22)/b21-9+
InChI key
VFNUTEMVQGLDAG-ZVBGSRNCSA-N
Biochem/physiol Actions
Exo2 acts as a chemical probe of intracellular transport.
Exo2 acts as a chemical probe of intracellular transport. Edxo2 has activities similar to Brefeldin A with membrane trafficking to the Golgi appartus, but appears more selective.
Exo2 is a bioactive small molecule that activates Golgi-endoplasmic reticulum (ER) fusion in mammals by distorting the Golgi apparatus. It prevents the release of secretory cargo from the ER. Exo2 do not modify the morphology of the trans-Golgi network (TGN).[1] It also inhibits the anterograde movement of vesicular stomatitis virus G (VSV G) glycoprotein, from ER to Golgi.[2]
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: >20 mg/mL | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear | solubility DMSO: 3 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear |
| color yellow | color white to beige | color white to beige | color light yellow to dark yellow |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| E7159-5MG | 04061833218556 |
| E7159-25MG | 04061833218549 |