Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 110,00 € 93,50 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 447,00 |
Über diesen Artikel
€ 93,50
Listenpreis€ 110,00Sparen Sie 15%Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 3 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C1(C2=CC=NC=C2)=NN=C(SC3=NC=NC4=C3SC5=C4C=CC=N5)N1CC6=CC=CC=C6
InChI
1S/C23H15N7S2/c1-2-5-15(6-3-1)13-30-20(16-8-11-24-12-9-16)28-29-23(30)32-22-19-18(26-14-27-22)17-7-4-10-25-21(17)31-19/h1-12,14H,13H2
InChI key
CBBXTGWSGPEJEE-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 3 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 25 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to light brown | color white to beige | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?