Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 90,10 | |
| 25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 335,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
XAV939, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
FC(F)(F)c1ccc(cc1)C2=NC3=C(CSCC3)C(=O)N2
InChI
1S/C14H11F3N2OS/c15-14(16,17)9-3-1-8(2-4-9)12-18-11-5-6-21-7-10(11)13(20)19-12/h1-4H,5-7H2,(H,18,19,20)
InChI key
KLGQSVMIPOVQAX-UHFFFAOYSA-N
Application
- Tankyrase in Neuroblastomzelllinien
- Diphterietoxin-ähnlichen ADP-Ribosyltranferasen (ARTD) in Medulloblastomzellen
- Wnt-Signalweg in induzierten pluripotenten Stammzellen des Menschen (hiPSC)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp |
| solubility DMSO: 5 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: ≥7 mg/mL | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear (warmed) |
| color white to beige | color white to beige | color white to tan | color white to beige |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| X3004-25MG | 04061832639628 |
| X3004-5MG | 04061837545771 |