Fortfahren mit
SML1419
B32B3
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
1H-Indole-3-carboxaldehyde 2-(5,6,7,?8-tetrahydro[1]benzothieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl)hydrazone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 68,30
€ 58,05
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H17N5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
347.44
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
€ 58,05
Listenpreis€ 68,30Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
light yellow to dark yellow
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C1(C(NN=CC2=CNC3=C2C=CC=C3)=NC=N4)=C4SC5=C1CCCC5
InChI
1S/C19H17N5S/c1-3-7-15-13(5-1)12(9-20-15)10-23-24-18-17-14-6-2-4-8-16(14)25-19(17)22-11-21-18/h1,3,5,7,9-11,20H,2,4,6,8H2,(H,21,22,24)
InChI key
AKDKHZVFMAWBFX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
B32B3 is a potent, selective and cell permeable VprBP inhibitor that suppresses xenograft tumor growth. B32B3 potently inhibits VprBP dependent formation of phosphorylated histone H2A on threonine 120 (H2AT120p).
B32B3 is a potent, selective and cell permeable VprBP inhibitor.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1762SML1359SML0412
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
color
light yellow to dark yellow
color
, light yellow to dark orange
color
white to beige
color
light orange to dark orange
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)