Merck
E1024
β-Estradiol
meets USP testing specifications
Synonym(e):
1,3,5-Estratrien-3,17β-diol, 17β-Estradiol, 3,17β-Dihydroxy-1,3,5(10)-oestratrien, Dihydrofolliculin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
1 G
€ 48,30
25 G
€ 682,00
100 G
€ 2.430,00
€ 48,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H24O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
272.38
UNSPSC Code:
12352104
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-023-8
Beilstein/REAXYS Number:
1914275
MDL number:
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
InChI key
VOXZDWNPVJITMN-ZBRFXRBCSA-N
InChI
1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-17,19-20H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,17+,18+/m1/s1
SMILES string
O[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CCC4=CC(O)=CC=C4[C@@]3([H])CC[C@@]21C
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
form
powder
Quality Level
mp
176-180 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
PHR1353E2257E1132
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
-
form
powder
form
-
mp
176-180 °C (lit.)
mp
176-180 °C (lit.)
mp
176-180 °C (lit.)
mp
176-180 °C (lit.)
agency
USP/NF
agency
traceable to BP 729, traceable to Ph. Eur. E1620000, traceable to USP 1250008
agency
-
agency
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical
Gene Information
human ... ESR1(2099), ESR2(2100), ESRRB(2103), GPER(2852), SERPINA6(866)
mouse ... Esr1(13982), Esr2(13983), Esrra(26379)
rat ... Afp(24177), Ar(24208), Esr1(24890), Esr2(25149), Shbg(24775)
Gene Information
human ... ESR1(2099)
Gene Information
human ... ESR1(2099), ESR2(2100), ESRRA(2101), ESRRB(2103), GPER(2852), SERPINA6(866)
mouse ... Esr1(13982), Esr2(13983), Esrra(26379)
rat ... Afp(24177), Ar(24208), Esr1(24890), Esr2(25149), Shbg(24775)
Gene Information
human ... ESR1(2099), ESR2(2100), ESRRA(2101), ESRRB(2103), GPER(2852), SERPINA6(866)
mouse ... Esr1(13982), Esr2(13983), Esrra(26379)
rat ... Afp(24177), Ar(24208), Esr1(24890), Esr2(25149), Shbg(24775)
Biochem/physiol Actions
Das von prämenopausalen Eierstöcken hauptsächlich sezernierte Östrogen.
Das von prämenopausalen Eierstöcken hauptsächlich sezernierte Östrogen. Östrogene steuern die Entwicklung des weiblichen Phänotyps in der Embryogenese und während der Pubertät durch Regulierung der Gentranskription und folglich der Proteinsynthese. Sie induzieren auch die Produktion der Gonadotropine, welche wiederum die Ovulation auslösen. Die Exposition an Estradiol ist mit einer erhöhten Brustkrebsinzidenz und -proliferation assoziiert.
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Martial Pré et al.
Plant physiology, 147(3), 1347-1357 (2008-05-10)
Plant defense against pathogens depends on the action of several endogenously produced hormones, including jasmonic acid (JA) and ethylene. In certain defense responses, JA and ethylene signaling pathways synergize to activate a specific set of defense genes. Here, we describe
Fiona C Baker et al.
Psychoneuroendocrinology, 60, 96-104 (2015-07-05)
The menopausal transition is marked by increased prevalence in disturbed sleep and insomnia, present in 40-60% of women, but evidence for a physiological basis for their sleep complaints is lacking. We aimed to quantify sleep disturbance and the underlying contribution
Agnete Overgaard et al.
Endocrinology, 155(10), 3945-3955 (2014-07-23)
Kisspeptin, neurokinin B (NKB) and dynorphin A are coexpressed in a population of neurons in the arcuate nucleus (ARC), termed KNDy neurons, which were recently recognized as important elements for the generation of GnRH pulses. However, the topographic distribution of
Hirotaka Ishii et al.
The Neuroscientist : a review journal bringing neurobiology, neurology and psychiatry, 13(4), 323-334 (2007-07-24)
It is believed that sex hormones are synthesized in the gonads and reach the brain via the blood circulation. In contrast with this view, the authors have demonstrated that sex hormones are also synthesized locally in the hippocampus and that
Yasushi Totoki et al.
Nature genetics, 46(12), 1267-1273 (2014-11-05)
Diverse epidemiological factors are associated with hepatocellular carcinoma (HCC) prevalence in different populations. However, the global landscape of the genetic changes in HCC genomes underpinning different epidemiological and ancestral backgrounds still remains uncharted. Here a collection of data from 503
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. Is your estradiol and testosterone sterile?
    1 answer
    1. This product is not sterile. Prepared solutions would need to be filter-sterilized. Please see the link below to review a sterile Estradiol product option:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/e2257
      Currently, a sterile testosterone product is not available. Testosterone product T1500, while not sterile or tested for use in cell culture, has been used successfully by other researchers in culture applications. Please see the link below to review an example publication:
      https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0090955624033695?via%3Dihub
      Please see the link below to review this testosterone product option:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/t1500
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. Is product E1024 soluble in DMSO? If so, what is the recommended initial stock concentration to make?
    1 answer
    1. This product has not been tested for solubility in DMSO, however various sources report that it is soluble at 20 mg/mL.
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  6. What is the solution stability of Product E1024, Estradiol?
    1 answer
    1. Since this material is air sensitive, it is best to prepare solutions fresh.
      Helpful?
  7. What is the working range of Product E1024, Estradiol?
    1 answer
    1. For cell culture applications, the working range of this compound is 0.2 - 10 ng/mL.  For cell culture tested beta-estradiol, please refer to Sigma-Aldrich Prod. Nos. E2758 and E2257.
      Helpful?
  8. What is Product E1024, Estradiol, soluble in?
    1 answer
    1. It is soluble in ethanol, acetone, dioxane, and sparingly in vegetable oils.