Fortfahren mit
1250008
USP
Estradiol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
β-Estradiol, 1,3,5-Estratrien-3,17β-diol, 17β-Estradiol, 3,17β-Dihydroxy-1,3,5(10)-oestratrien, Dihydrofolliculin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 425,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H24O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
272.38
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1914275
€ 425,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
estradiol
manufacturer/tradename
USP
mp
176-180 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CCC4=CC(O)=CC=C4[C@@]3([H])CC[C@@]21C
InChI
1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-17,19-20H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,17+,18+/m1/s1
InChI key
VOXZDWNPVJITMN-ZBRFXRBCSA-N
Gene Information
human ... ESR1(2099)
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Biochem/physiol Actions
Das von prämenopausalen Eierstöcken hauptsächlich sezernierte Östrogen.
Das von prämenopausalen Eierstöcken hauptsächlich sezernierte Östrogen. Östrogene steuern die Entwicklung des weiblichen Phänotyps in der Embryogenese und während der Pubertät durch Regulierung der Gentranskription und folglich der Proteinsynthese. Sie induzieren auch die Produktion der Gonadotropine, welche wiederum die Ovulation auslösen. Die Exposition an Estradiol ist mit einer erhöhten Brustkrebsinzidenz und -proliferation assoziiert.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
E1132E10241250041
Estradiol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1250008
Estradiol
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
analytical standard
description
meets USP testing specifications
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
analytical standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
-
format
-
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
estradiol
API family
-
API family
-
API family
estradiol
Gene Information
human ... ESR1(2099)
Gene Information
human ... ESR1(2099), ESR2(2100), ESRRA(2101), ESRRB(2103), GPER(2852), SERPINA6(866)
mouse ... Esr1(13982), Esr2(13983), Esrra(26379)
rat ... Afp(24177), Ar(24208), Esr1(24890), Esr2(25149), Shbg(24775)
Gene Information
human ... ESR1(2099), ESR2(2100), ESRRB(2103), GPER(2852), SERPINA6(866)
mouse ... Esr1(13982), Esr2(13983), Esrra(26379)
rat ... Afp(24177), Ar(24208), Esr1(24890), Esr2(25149), Shbg(24775)
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Estradiol
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)