Merck
E1132
17β-Estradiol
ER agonist
Synonym(e):
1,3,5-Estratrien-3,17β-diol, 17β-Estradiol, 3,17β-Dihydroxy-1,3,5(10)-oestratrien, Dihydrofolliculin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
1 VIAL
€ 114,00
5 VIALS
€ 450,00
€ 114,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H24O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
272.38
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352104
EC Number:
200-023-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1914275
Quality level:
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
β-Estradiol, analytical standard
InChI key
VOXZDWNPVJITMN-ZBRFXRBCSA-N
InChI
1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-17,19-20H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,17+,18+/m1/s1
SMILES string
O[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CCC4=CC(O)=CC=C4[C@@]3([H])CC[C@@]21C
grade
analytical standard
packaging
vial of 250 mg
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
Quality Level
mp
176-180 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
E2257PHR1353E2758
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
grade
analytical standard
grade
-
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
packaging
vial of 250 mg
packaging
-
packaging
-
packaging
-
mp
176-180 °C (lit.)
mp
176-180 °C (lit.)
mp
176-180 °C (lit.)
mp
176-180 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
Biochem/physiol Actions
Das von prämenopausalen Eierstöcken hauptsächlich sezernierte Östrogen.
Das von prämenopausalen Eierstöcken hauptsächlich sezernierte Östrogen. Östrogene steuern die Entwicklung des weiblichen Phänotyps in der Embryogenese und während der Pubertät durch Regulierung der Gentranskription und folglich der Proteinsynthese. Sie induzieren auch die Produktion der Gonadotropine, welche wiederum die Ovulation auslösen. Die Exposition an Estradiol ist mit einer erhöhten Brustkrebsinzidenz und -proliferation assoziiert.
Packaging
Geliefert In Braunglas-Vials
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
H R Andersen et al.
Environmental health perspectives, 107 Suppl 1, 89-108 (1999-05-07)
The aim of this study was to compare results obtained by eight different short-term assays of estrogenlike actions of chemicals conducted in 10 different laboratories in five countries. Twenty chemicals were selected to represent direct-acting estrogens, compounds with estrogenic metabolites
Yun Zhu et al.
PloS one, 12(2), e0171390-e0171390 (2017-02-06)
Mammalian lignans or enterolignans are metabolites of plant lignans, an important category of phytochemicals. Although they are known to be associated with estrogenic activity, cell signaling pathways leading to specific cell functions, and especially the differences among lignans, have not
Sarah B Putman et al.
PloS one, 10(10), e0140373-e0140373 (2015-10-16)
Because of poor reproduction after the lifting of an 8-year breeding moratorium, a biomedical survey of female lions in U.S. zoos was initiated in 2007. Fecal estrogen (FEM), progestagen (FPM) and glucocorticoid (FGM) metabolites were analyzed in samples collected 3-4
Nobutada Sakagami et al.
The Journal of veterinary medical science, 76(10), 1403-1405 (2014-07-01)
The influences of glucose supplementation on early development of bovine embryos in BSA-free synthetic oviduct fluid were examined. Among the groups supplemented with 1.5, 2.0, 4.0 or 5.6 mM glucose either at 0, 72 or 144 hr after fertilization, blastocysts
Michael J Gibney et al.
The American journal of clinical nutrition, 82(3), 497-503 (2005-09-13)
Metabolomics has been widely adopted in pharmacology and toxicology but is relatively new in human nutrition. The ultimate goal, to understand the effects of exogenous compounds on human metabolic regulation, is similar in all 3 fields. However, the application of
Questions
  1. Can I just confirm that this product is water soluble, please? Thank you.
    1 answer
    1. The solubility of this product in water has not been determined. However, various sources report a solubility rate of 3.6 - 3.9 mg/L in water. Please see the link below to review these sources from PubChem:
      https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Estradiol#section=Solubility