Fortfahren mit
E2758
β-Estradiol
BioReagent, powder, suitable for cell culture
Synonym(e):
1,3,5-Estratrien-3,17β-diol, 17β-Estradiol, 3,17β-Dihydroxy-1,3,5(10)-oestratrien, Dihydrofolliculin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 37,50
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 107,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 432,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H24O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
272.38
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-023-8
Beilstein/REAXYS Number:
1914275
MDL number:
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Assay:
≥98% (HPLC)
€ 37,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
mp
176-180 °C (lit.)
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
O[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CCC4=CC(O)=CC=C4[C@@]3([H])CC[C@@]21C
InChI
1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-17,19-20H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,17+,18+/m1/s1
InChI key
VOXZDWNPVJITMN-ZBRFXRBCSA-N
General description
β-Estradiol oder Estradiol-17 β (E2) wird hauptsächlich von den großen präovulatorischen Follikeln in den Eierstöcken sezerniert. Darüber hinaus kann Estradiol mittels De-novo-Synthese durch aus Cholesterin synthetisierte Androgene aus Cholesterin gewonnen werden. Die Aromatisierung der Androgene durch das Enzym Aromatase (P450arom) führt zur Produktion von β-Estradiol.
Application
β-Estradiol wird in Studien über Zelldifferenzierung und -transformationen verwendet.
β-Estradiol wird verwendet:
  • als Komponente von Dulbeccos Modifikation des Eagle Mediums (DMEM) für die Kultivierung von Mammakarzinomzellen
  • als östrogene Verbindung zum Prüfen der neuroprotektiven Wirkung
  • als Komponente von Medium 199 zur Kultivierung von Oozyten
Biochem/physiol Actions
Das von prämenopausalen Eierstöcken hauptsächlich sezernierte Östrogen.
Das von prämenopausalen Eierstöcken hauptsächlich sezernierte Östrogen. Östrogene steuern die Entwicklung des weiblichen Phänotyps in der Embryogenese und während der Pubertät durch Regulierung der Gentranskription und folglich der Proteinsynthese. Sie induzieren auch die Produktion der Gonadotropine, welche wiederum die Ovulation auslösen. Die Exposition an Estradiol ist mit einer erhöhten Brustkrebsinzidenz und -proliferation assoziiert.
β-Estradiol (E2) ist ein wichtiges Hormon bei prämenopausalen Frauen und bei Männern essentiell für die Spermiogenese, Spermienreifung und -motilität. Kultivierte Stammzellen aus dem Knochenmark (Cultured Bone Marrow Stem Cells, BMSC) sind in der Lage, E2 zu synthetisieren und könnten zur Behandlung eines Östrogenmangels genutzt werden. Es vermittelt die physiologischen Funktionen durch Östrogenrezeptor (ER)α und ERβ.
Physical form
Pulver - RT; in Arbeitsaliquote aufgeteilt einfrieren, wiederholtes Einfrieren/Auftauen ist zu vermeiden
Preparation Note
Für die Herstellung von 20 μg/ml Stammlösung 1 ml absolutes Ethanol pro 1 mg β-Estradiol zugeben; zum Auflösen sanft schwenken; unter Mischen 49 ml steriles Medium hinzufügen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
E2257E1132E1024
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
product line
BioReagent
product line
BioXtra
product line
-
product line
-
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under β-Estradiol
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. Hello, you mention reconstitution in ug/ml. How much ethanol do I need to dissolve 250mg in to get a 100mM stock solution? Would I be able to do it directly in the glass bottle?
    1 answer
    1. To make a 100 mM stock solution with 250 mg of β-Estradiol (molecular weight 272.38 g/mol), dissolve it in 9.18 mL of ethanol. This is calculated as (0.250 g / 272.38 g/mol) / 0.1 mol/L = 0.00918 L or 9.18 mL. This can be done directly in a clean, dry glass bottle large enough to hold and mix the solution.
      Helpful?
  2. Can Estradiol/ethanol solutions be sterile filtered?
    1 answer
    1. Yes. stock solutions in ethanol may be sterile filtered. However, cellulose-based filter membranes are not recommended for use with ethanol. Please see the link below to review additional information regarding filter membrane compatibility with commonly used solvents:
      https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/filtration/chemical-compatibility-of-filter-components
      Helpful?
  3. Hello, I would like to check the solubility of this product in DMSO. Best,
    1 answer
    1. The solubility of this product in DMSO has not been determined. However, as per the literature, the β-Estradiol is soluble in DMSO at 20 mg/ml.
      Helpful?
  4. after dissolving the β-Estradiol in ethanol , whats the tempreture to store the item in ?
    1 answer
    1. The storage or stability conditions once the compound is in solution is not determined. General recommendations for β-Estradiol are to protect from light, and store at -20C or at 2-8C in a degassed solution. Solutions stored in this manner should remain stable in the range of 1 month - 1 year.
      Helpful?
  5. How diluit for concentration of the 100ng/mL
    1 answer
    1. β-Estradiol is soluble in absolute ethanol at 50 mg/mL (See E8875). Preparing a 100 ng/mL solution would require serial dilutions.
      Start with a 1 mg/mL (1000 ug/mL) stock in ethanol.
      Dilute 10 uL (10 ug = 10,000 ng) of this stock with 9.990 mL to achieve a 1000 ng/mL solution. This can be diluted with medium or buffer.
      Dilute 1 mL of this with 9 mL to the final concentration of 100 ng/mL.