Fortfahren mit
D8783
7-Deaza-2′-desoxyguanosin 5′-triphosphat Lithiumsalz
10 mM in H2O
Synonym(e):
−N7-dGTP, 7-Deaza-dGTP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
0.5 μmol
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 230,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H17N4O13P3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
506.19
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Biological source:
Porcine muscle, rabbit muscle
Form:
liquid
Storage temp.:
−20°C
€ 230,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
biological source
Porcine muscle, rabbit muscle
assay
≥95% (HPLC)
form
liquid
feature
PCR Additives
concentration
10 mM in H2O
technique(s)
PCR: suitable
color
colorless
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1=NC(=O)c2ccn(C3CC(O)C(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)O3)c2N1
InChI
1S/C11H17N4O13P3/c12-11-13-9-5(10(17)14-11)1-2-15(9)8-3-6(16)7(26-8)4-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20/h1-2,6-8,16H,3-4H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,18,19,20)(H3,12,13,14,17)
InChI key
DLLXAZJTLIUPAI-UHFFFAOYSA-N
Application
7-Deaza-2′-desoxyguanosin-5′-triphosphat-lithiumsalz wird als Lysemittel zur Beurteilung seiner Wirksamkeit auf die direkte Zelllyse, RNA-Stabilität und Kompatibilität mit nachgelagerter quantitativer Reverse-Transkriptase-Echtzeit-PCR bei der Analyse von Proben mit geringer Anzahl von Zellen eingesetzt.[1]
Biochem/physiol Actions
7-Deaza-2′-desoxyguanosin-5′-triphosphat (7-deaza-dGTP) konkurriert mit dem natürlichen Substrat dGTP und blockiert die Telomeraseaktivität. Sobald dieses Nukleotid in das Telomer eingebracht wird, verändert es die Sekundärstruktur des Telomers, wodurch es für Telomerase schwierig wird, es für die weitere Telomersynthese zu identifizieren.[2] Dieses dGTP-Analogon bindet schwach an konventionelle Basen zur Minimierung von DNA-Sekundärstrukturen, wobei es gleichzeitig ein gutes Substrat für DNA-Polymerasen ist. 7-Deaza-dGTP in Kombination mit Dimethylsulfoxid (DMSO) und Betain verstärkt die Polymerase-Kettenreaktion (PCR)-Amplifikation von GC-reichen DNA-Sequenzen.[3]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G3776D4010D7170
biological source
Porcine muscle, rabbit muscle
biological source
Porcine brain, bacterial (Corynebacterium), yeast
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
powder
form
liquid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥99%
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)