Fortfahren mit
D4010
2′-Deoxyguanosine 5′-triphosphate sodium salt hydrate
≥96% (HPLC), synthetic (organic), powder
Synonym(e):
2′-deoxy-, 5′-triphosphate sodium salt, Guanosine, dGTP sodium salt hydrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 235,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.540,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 8.570,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16N5O13P3 · xNa+ · yH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
507.18 (anhydrous free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
Assay:
≥96% (HPLC)
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Storage temp.:
−20°C
€ 235,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
2′-Deoxyguanosine 5′-triphosphate sodium salt hydrate, ≥96% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥96% (HPLC)
form
powder
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
2′-Deoxyguanosine 5′-triphosphate sodium salt hydrate has been used:
  • as a component in a polymerase chain reaction (PCR) mixture for PCR product formation using AM-toxin primers[1]
  • as an internal standard to improve the analytical performance of capillary electrophoresis (CE) analysis for the evaluation of the cleanup process[2]
  • as a putative substrate in in vitro enzyme activity assay to incubate with nudix hydrolase 15 (NUDT15) protein for the evaluation of putative NUDT15 inhibitors[3]
Biochem/physiol Actions
Deoxyguanosine 5′-triphosphate (dGTP), a purine deoxynucleotide, is a substrate of DNA polymerase(s) and reverse transcriptases. dGTP is useful to study the distribution, specificity, and kinetics of various nucleoside-triphosphatases (NTPase) and ribonucleotide reductases.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D7409D5038D7170
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥99%
form
powder
form
powder
form
liquid
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)