Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 μmol | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 120,00 |
Über diesen Artikel
€ 120,00
Quality Segment
biological source
Porcine brain, bacterial (Corynebacterium), yeast
assay
≥95% (HPLC)
form
liquid
feature
PCR Additives
concentration
100 mM in H2O (adjusted to pH 7)
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
color
colorless
foreign activity
DNase, RNase and Nickase, none detected
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H16N5O14P3.3Na/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(27-9)1-26-31(22,23)29-32(24,25)28-30(19,20)21;;;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,22,23)(H,24,25)(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18);;;/q;3*+1/p-3/t3-,5-,6-,9-;;;/m1.../s1
InChI key
KZRMTEVIDYXWQW-CYCLDIHTSA-K
Gene Information
human ... HRAS(3265)
Application
- zur Rekonstitution von Transducin während der Aufreinigung von Transducin
- als Komponente von 3.3X-Probenpuffer zum Anordnen von 32P-miR-31—3xFLAG-AGO2-Komplexen
- als Komponente der Nukleotidsubstratmischung zum Bewerten der hydrolytischen Aktivität des MutT-Homologs 1 (MTH1) auf methylierte Nukleosidtriphosphate
- bei der DNA-abhängigen RNA-Polymerasetranskription
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description HPLC purified, aqueous solution for RNA polymerase transcription | description HPLC purified, aqueous solution for RNA polymerase transcription | description 100 mM (pH 7) | description 10 mM in H2O |
| biological source bacterial (Corynebacterium), yeast, Porcine brain | biological source yeast (Candida Utilis) | biological source - | biological source - |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95 (HPLC) | assay ≥99% | assay ≥99% |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| color colorless | color colorless | color colorless | color colorless |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?