Fortfahren mit
D7170
2′-Desoxyguanosin 5′-triphosphat Dinatriumsalz
10 mM in H2O
Synonym(e):
dGTP-Na3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
0.5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 37,40
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H13N5Na3O13P3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
573.13
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
300-026-5
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
liquid
Storage temp.:
−20°C
€ 37,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥99%
Quality Segment
form
liquid
concentration
10 mM in H2O
color
colorless
foreign activity
DNase, RNase, NICKase, none detected
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].NC1=Nc2c(ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)O3)C(=O)N1
InChI
1S/C10H16N5O13P3.3Na/c11-10-13-8-7(9(17)14-10)12-3-15(8)6-1-4(16)5(26-6)2-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;/h3-6,16H,1-2H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,18,19,20)(H3,11,13,14,17);;;/q;3*+1/p-3/t4-,5+,6+;;;/m0.../s1
InChI key
IWGGLKOTEOCWQP-BIHLCPNHSA-K
General description
2′-Desoxyguanosin-5′-triphosphat (dGTP) besteht aus einer Guaninnukleobase, die an Desoxyribose gebunden ist, und einem 5‘-Hydroxyl an dem Zucker, der an eine Kette aus drei Phosphatsresten gebunden ist. Es wird von Zellen für die Synthese von DNA mithilfe von DNA-Polymerase verwendet.
Application
2′-Desoxyguanosin 5′-triphosphat-Trinatriumsalz wird bei Anwendungen wie der DNA-Sequenzierung, PCR und anderen DNA-Polymerase-basierten DNA-Synthesen und Reparaturmethoden eingesetzt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
DGTP-ROD503811051466001
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
-
assay
≥99%
assay
99% (dNTP)
assay
≥99%
assay
98%
form
liquid
form
solution
form
liquid
form
solution
concentration
10 mM in H2O
concentration
<0.9% (dNDP), 100 mM
concentration
100 mM (pH 7)
concentration
100 mM
color
colorless
color
-
color
colorless
color
-
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
shipped in
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)