Fortfahren mit
D6046
DMEM - low glucose
With sodium bicarbonate, sodium pyruvate and ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonym(e):
DME, DMEM
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium, niedriger Glucosegehalt, With 1000 mg/L glucose, L-glutamine, and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
L-glutamine: yes
sodium pyruvate: yes
phenol red: yes
NaHCO3: yes
HEPES: no
glucose: low
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Dieses DMEM-Medium mit geringem Glukosegehalt ist ein 1-fach (1x) konzentriertes Komplettmedium mit Natriumpyruvat-Zusatz. Es unterscheidet sich von der originalen DMEM-Hi-Formulierung insofern, als Pyridoxal durch Pyridoxin ersetzt wird. Pyridoxal ist eine instabile Medienkomponente.
Application
DMEM (Dulbecco′s Modified Eagle Medium) mit geringem Glucosegehalt ist die vollständig angereicherte flüssige Form der Originalformulierung von Dulbecco – mit einer wichtigen Ausnahme. Das Aldehyd Pyridoxal wurde durch Pyridoxin ersetzt. Diese Änderung verbessert nachweislich die Stabilität des Mediums.
DMEM (Dulbecco′s Modified Eagle Medium) mit geringem Glucosegehalt wird für den Erhalt bzw. die Kultivierung von Säugerzellen verwendet.[1]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
FG0415D5921D9443
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
L-glutamine: yes
sodium pyruvate: yes
phenol red: yes
NaHCO3: yes
HEPES: no
glucose: low
components
glucose: low
HEPES: no
sodium pyruvate: yes
NaHCO3: yes
stable glutamine: yes
phenol red: yes
components
phenol red: no
sodium pyruvate: no
glucose: low
HEPES: no
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
components
NaHCO3: 3.7 g/L
sodium pyruvate: no
glucose: 1.0 g/L
L-glutamine: 0.584 g/L
phenol red: no
HEPES: no
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Still not finding the right product?
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
High glucose-induced mitochondrial respiration and reactive oxygen species in mouse cerebral pericytes is reversed by pharmacological inhibition of mitochondrial carbonic anhydrases: Implications for cerebral microvascular disease in diabetes.
Shah GN et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 440, 354-354 (2013)
Huong Thi Pham et al.
PLoS genetics, 14(8), e1007574-e1007574 (2018-08-04)
The broadly conserved bacterial signalling molecule cyclic-di-adenosine monophosphate (c-di-AMP) controls osmoresistance via its regulation of potassium (K+) and compatible solute uptake. High levels of c-di-AMP resulting from inactivation of c-di-AMP phosphodiesterase activity leads to poor growth of bacteria under high
Nicotine increases cancer stem cell population in MCF-7 cells.
Hirata N et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 403, 138-138 (2010)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D6046-6X1L04061833587232
D6046-24X500ML04061833587225
D6046-1L04061833587218
D6046-500ML04061838259349
D6046-6X500ML04061838259356
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Does your low glucose DMEM (Model No.: D6046) contain vitamin D or vitamin A? I look forward to your reply.
    1 answer
    1. This product does not contain Vitamin D or Vitamin A.
      Helpful?
  2. Is DMEM a suitable media for growth of human dermal papilla cells, human fibroblast cells
    1 answer
    1. The formulation of this medium is detailed in the table at the link below. Please refer to the supplier of the cells and/or the published literature for details regarding the media requirements for the exact cell types and model systems in question.
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/223/143/d6046for.pdf
      Helpful?
  3. D6046ですがラベルの表記にはピルビン酸が記載されていないにも関わらずWeb上ではピルビン酸を含むとなっています。 大抵の商品はピルビン酸を含む場合、ラベルに明記してあります。入っているのが正しいのでしょうか?
    1 answer
    1. Yes, this product contains 0.11 g/L of pyruvic acid. Please see the chart below that lists of the components for this product:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/223/143/d6046for.pdf