Fortfahren mit
FG0415
DMEM - low glucose
With stable glutamine, sodium pyruvate and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonym(e):
DMEM mit niedriger Glukosekonzentration, Dulbecco′s Eagle Medium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.71
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium, niedriger Glucosegehalt, With 1000 mg/L glucose, stable glutamine, and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Segment
sterility
sterile-filtered, sterile
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
glucose: low
HEPES: no
sodium pyruvate: yes
NaHCO3: yes
stable glutamine: yes
phenol red: yes
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Dieses DMEM-Medium mit geringem Glucosegehalt ist ein 1-fach (1x) konzentriertes Komplettmedium mit Natriumpyruvat-Zusatz. Es unterscheidet sich von der originalen DMEM-Hi-Formulierung insofern, als Pyridoxal durch Pyridoxin ersetzt wird. Pyridoxal ist ein instabiler Medienbestandteil.
Application
DMEM (Dulbecco′s Modified Eagle Medium) mit geringem Glucosegehalt ist die vollständig angereicherte flüssige Form der Originalformulierung nach Dulbecco – mit einer wichtigen Ausnahme. Das Aldehyd Pyridoxal wurde durch Pyridoxin ersetzt. Durch diese Änderung wird die Stabilität des Mediums nachweislich verbessert.
DMEM (Dulbecco′s Modified Eagle Medium) mit geringem Glucosegehalt wird für den Erhalt bzw. die Kultivierung von Säugerzellen verwendet.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D6046D2902D5921
description
With 1000 mg/L glucose, stable glutamine, and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
With 1000 mg/L glucose, L-glutamine, and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
With 1000 mg/L glucose and L-glutamine, without sodium bicarbonate and phenol red, powder, suitable for cell culture
description
With 1000 mg/L glucose, and sodium bicarbonate, without L-glutamine and phenol red, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
-
sterility
sterile-filtered
components
glucose: low
HEPES: no
sodium pyruvate: yes
NaHCO3: yes
stable glutamine: yes
phenol red: yes
components
L-glutamine: yes
sodium pyruvate: yes
phenol red: yes
NaHCO3: yes
HEPES: no
glucose: low
components
glucose: low
NaHCO3: no
phenol red: no
HEPES: no
L-glutamine: yes
sodium pyruvate: yes
components
phenol red: no
sodium pyruvate: no
glucose: low
HEPES: no
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
-
Quality Level
400
Still not finding the right product?
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
10035-04-8
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)