Fortfahren mit
C9630
Cytidin-2′,3′-cyclophosphat Mononatriumsalz
≥95% (HPLC), synthetic, powder
Synonym(e):
2′,3′-cCMP, 2′,3′-Cyclisches CMP Mononatriumsalz, Cyclische Cytidylsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 358,00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 626,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H11N3NaO7P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
327.16
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
239-813-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4086446
Assay:
≥95% (HPLC)
Biological source:
synthetic
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Storage temp.:
−20°C
€ 358,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Cytidin-2′,3′-cyclophosphat Mononatriumsalz, ≥95% (HPLC)
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H]3OP([O-])(=O)O[C@@H]23
InChI
1S/C9H12N3O7P.Na/c10-5-1-2-12(9(14)11-5)8-7-6(4(3-13)17-8)18-20(15,16)19-7;/h1-2,4,6-8,13H,3H2,(H,15,16)(H2,10,11,14);/q;+1/p-1/t4-,6-,7-,8-;/m1./s1
InChI key
SQOIXCJUYWSZDW-IAIGYFSYSA-M
Application
2′,3′-zyklisches Cytidinmonophosphat (2′,3′-CyclicCMP) (2′,3′-cCMP) wird als Modellsubstrat für die kinetische Analyse verschiedener Ribonukleasen, insbesondere Ribonuklease A, verwendet.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A9376G6129SML1229
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥93%
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C9630-100MG04061833006214
C9630-250MG04061833006221
C9630-1G04061826690369