Merck
SML1229
Sigma-Aldrich
2′,3′-cGAMP Natriumsalz
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2′,5′-3′,5′-cGAMP, Zyklisch [G(2′,5′)pA(3′,5′)p], cGAMP(2′-5′), c[G(2′,5′)pA(3′,5′)p] Natriumsalz
Größe auswählen
0.335 MG
€ 313,00
€ 313,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
0.335 MG
€ 313,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H24N10O13P2 · xNa+
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
674.41 (free acid basis)
UNSPSC-Code:
51111800
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
€ 313,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
contains 0.5μmol of powder (approx. 0.335mg)
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C1N=C(N)NC2=C1N=CN2[C@H](O3)[C@H](OP(OC[C@@H]4[C@@H](O5)[C@@H](O)[C@H](N6C=NC7=C6N=CN=C7N)O4)(O)=O)[C@H](O)[C@H]3COP5(O)=O
InChI
1S/C20H24N10O13P2/c21-14-8-15(24-3-23-14)29(4-25-8)18-11(32)12-7(41-18)2-39-45(36,37)43-13-10(31)6(1-38-44(34,35)42-12)40-19(13)30-5-26-9-16(30)27-20(22)28-17(9)33/h3-7,10-13,18-19,31-32H,1-2H2,(H,34,35)(H,36,37)(H2,21,23,24)(H3,22,27,28,33)/t6-,7-,10-,11-,12-,13-,18-,19-/m1/s1
InChIKey
XRILCFTWUCUKJR-INFSMZHSSA-N
Anwendung
Das Natriumsalz von 2′,3′-cGAMP wird zum Identifizieren von kleinen Verbindungen verwendet, die den humanen Stimulator der Interferon-Gene (STING) binden können. Darüber hinaus wird es zum Untersuchen der Reaktion des Typ-I-Interferons auf zytosolische DNA eingesetzt.[1]
Biochem./physiol. Wirkung
2′,3′-cGAMP (zyklisch [G(2′,5′)pA(3′,5′)p]) ist der natürliche Agonist für den STING (STimulator der INterferonGene)-Signalweg, der als Signalweg für die angeborene antivirale Immunität identifiziert wurde. 2′3′-cGAMP ist ein sekundärer Botenstoff, der in Säugetierzellen vom zytosolischen DNA-Sensor cGAS (cGAMP-Synthase) produziert wird, um durch die Bindung an STING und Initiierung einer Interferonreaktion angeborene Immunantworten zu aktivieren. Mit einem Molekulargewicht von 4,59 μM im Vergleich zu >1 μM bei bakteriellen 3′3′-zyklischen Dinukleotiden (CDNs) ist die Affinität von 2′3′-cGAMP zum humanen STING deutlich höher als die von bakteriellen 3′3′-CDNs.
2′,3′-cGAMP ist der natürliche Agonist zu hSTING, einem zyklischen Dinukleotid, das als sekundärer Botenstoff fungiert.
Angaben zur Herstellung
2′,3′-cGAMP ist löslich in Wasser und wässrigen Puffern (>> 5 mM, die Grenzwerte wurden nicht bestimmt).
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hua-Fang Bao et al.
The FEBS journal, 291(15), 3432-3453 (2024-04-28)
Inflammatory signals from immunological cells may cause damage to intestinal epithelial cells (IECs), resulting in intestinal inflammation and tissue impairment. Interferon-γ-inducible protein 16 (IFI16) was reported to be involved in the pathogenesis of Behçet's syndrome (BS). This study aimed to
Christos Dogrammatzis et al.
mBio, 15(4), e0037324-e0037324 (2024-03-12)
The STimulator of INterferon Genes (STING) constitutes a major DNA-sensing pathway that restricts HSV-1 infection in different models by activating type I interferon and pro-inflammatory responses. To counteract STING, HSV-1 has evolved numerous strategies including mechanisms to interfere with its
Qingyuan Zhu et al.
Antiviral research, 187, 105015-105015 (2021-01-15)
The newly emerged severe acute respiratory syndrome-coronavirus-2 (SARS-CoV-2) coronavirus initiated a pneumonia outbreak (COVID-19) that rapidly spread worldwide and quickly became a public health emergency of international concern; However to date, except Remdesivir, there are no clinically approved specific or
Qingyuan Zhu et al.
Antiviral research, 183, 104933-104933 (2020-09-20)
Stimulator of interferon genes (STING), as a signaling hub in innate immunity, plays a central role for the effective initiation of host defense mechanisms against microbial infections. Upon binding of its ligand cyclic dinucleotides (CDNs) produced by the cyclic GMP-AMP
Alice E Denton et al.
The Journal of experimental medicine, 216(3), 621-637 (2019-02-07)
Ectopic lymphoid structures form in a wide range of inflammatory conditions, including infection, autoimmune disease, and cancer. In the context of infection, this response can be beneficial for the host: influenza A virus infection-induced pulmonary ectopic germinal centers give rise
Artikel
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.
Questions
  1. Where can we find information regarding preparation of this product? What do we use to dissolve it? How do we prepare the item? Are there any instructions available?
    1 answer
    1. This product is soluble in water, as well as aqueous buffers. Solutions are stable for up to three months in working aliquots at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles. A product datasheet is not available at this time.