Fortfahren mit
G6129
Guanosin-3′,5′-cyclophosphat Natriumsalz
≥99% (HPLC), Cyclic nucleotide, powder
Synonym(e):
3′,5′-Cyclisches GMP Mononatriumsalz, 3′,5′-cGMP-Na, Cyclisches GMP, cGMP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 56,50
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 186,00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 289,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 471,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 811,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H11N5NaO7P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
367.19
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
255-056-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6467425
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
powder
€ 56,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Guanosin-3′,5′-cyclophosphat Natriumsalz, ≥99% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@@H]4COP([O-])(=O)O[C@H]4[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H12N5O7P.Na/c11-10-13-7-4(8(17)14-10)12-2-15(7)9-5(16)6-3(21-9)1-20-23(18,19)22-6;/h2-3,5-6,9,16H,1H2,(H,18,19)(H3,11,13,14,17);/q;+1/p-1/t3-,5-,6-,9-;/m1./s1
InChI key
KMPIYXNEROUNOG-GWTDSMLYSA-M
Biochem/physiol Actions
An important second messenger, cGMP is a major intracellular mediator of extracellular signals such as nitric oxide and natriuretic peptides. Cyclic GMP interacts with three types of intracellular receptor proteins: cGMP-dependent protein kinases, cGMP-regulated channels, and cGMP-regulated cyclic nucleotide phosphodiesterases. A primary action of elevated cGMP levels in vivo is the stimulation of cGMP-dependent protein kinase (PKG).
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Phosphodiesterases and PKA & PKG pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G7504203820SML1229
description
≥99% (HPLC), powder
description
≥98% (HPLC), powder
description
Cell-permeable cGMP analog that is more resistant to phosphodiesterases than cGMP.
description
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
0.2 M NaHCO3: 50 mg/mL
solubility
water: 200 mg/mL
solubility
-
color
white
color
white
color
white
color
white to beige
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)