Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 tabs | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 76,70 | |
| 50 tabs | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 398,00 | |
| 100 tabs | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 451,00 € 383,35 |
Über diesen Artikel
€ 76,70
Produktname
4-Chlor-1-Naphthol, tablet
form
tablet
Quality Segment
mp
118-121 °C (lit.)
solubility
methanol: 10 mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
Oc1ccc(Cl)c2ccccc12
InChI
1S/C10H7ClO/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6,12H
InChI key
LVSPDZAGCBEQAV-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| solubility methanol: 10 mL, clear, colorless | solubility acetone: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly brown | solubility water, high purity: 0.25 tablet/mL, clear, colorless | solubility water: 1 tablet/3 mL, clear, colorless |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| form tablet | form crystalline | form tablet | form tablet |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| mp 118-121 °C (lit.) | mp 118-121 °C (lit.) | mp - | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Chlor-1-Naphthol
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C6788-50TAB | 04061835556151 |
| C6788-100TAB | 04061833618943 |
| C6788-5TAB | 04061833291658 |