Merck
N2765
4-Nitrophenylphosphat Dinatriumsalz Hexahydrat
chromogenic, tablet
Synonym(e):
p-Nitrophenylphosphat Dinatriumsalz, Dinatrium-4-nitrophenylphosphat, Phosphatase-Substrat, Phosphorsäure-mono-(4-nitrophenylester) Hexahydrat, pNPP Dinatrium Hexahydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
O2NC6H4OP(O)(ONa)2 · 6H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
371.14
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
224-246-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5324661
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
4-Nitrophenylphosphat Dinatriumsalz Hexahydrat, tablet
form
tablet
Quality Segment
solubility
water, high purity: 0.25 tablet/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
InChI
1S/C6H6NO6P.2Na.6H2O/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;;;;;;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
InChI key
KAKKHKRHCKCAGH-UHFFFAOYSA-L
General description
Chromogenes Substrat für die Bestimmung von sauren und alkalischen Phosphatasen. Die Reaktion erzeugt ein lösliches gelbes Endprodukt. Die Reaktion kann mit 3 N NaOH gestoppt und bei 405 nm abgelesen werden.
Application
4-Nitrophenylphosphat-Natriumsalzhexahydrat wird wie folgt verwendet:
  • als Substrat für die mit Anti-Kaninchen-Antikörper gekoppelte Alkalinphosphatase in ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay)
  • als Substrat für den mit der Alkalinphosphatase gekoppelten Sekundärantikörper der Maus im immunenzymometrischen Assay
  • in ELISA zur Analyse vorhandener Antikörper gegen Pseudomonas aeruginosa in Proben tierischen Serums.
Preparation Note
Enthält 20 mg Substrat pro Tablette
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)