Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 50 tabs | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 300,00 | |
| 100 tabs | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 518,00 |
Über diesen Artikel
€ 300,00
Produktname
4-Nitrophenylphosphat Dinatriumsalz Hexahydrat, tablet
form
tablet
Quality Segment
solubility
water: 1 tablet/3 mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
InChI
1S/C6H6NO6P.2Na.6H2O/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;;;;;;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
InChI key
KAKKHKRHCKCAGH-UHFFFAOYSA-L
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| solubility water: 1 tablet/3 mL, clear, colorless | solubility water, high purity: 0.25 tablet/mL, clear, colorless | solubility H2O: 100 mg/mL | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form tablet | form tablet | form powder | form powder or crystals |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Nitrophenylphosphat Dinatriumsalz Hexahydrat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| N2640-100TAB | 04061835557967 |
| N2640-50TAB | 04061835557974 |