Fortfahren mit
C8890
4-Chlor-1-Naphthol
horseradish peroxidase substrate, fluorogenic, ≥98% (GC), crystalline
Synonym(e):
4-chloronaphthalen-1-ol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
2.5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 49,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 75,70
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 272,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 865,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
ClC10H6OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.61
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
210-068-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
509750
€ 49,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
4-Chlor-1-Naphthol, crystalline
assay
≥98% (GC)
Quality Segment
form
crystalline
mp
118-121 °C (lit.)
solubility
acetone: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly brown
storage temp.
−20°C
SMILES string
Oc1ccc(Cl)c2ccccc12
InChI
1S/C10H7ClO/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6,12H
InChI key
LVSPDZAGCBEQAV-UHFFFAOYSA-N
General description
Chromogenes Peroxidase Substrat, verwendbar bei Enzym-gekoppelten Detektionsmethoden.
Application
4-Chloro-1-naphthol has been used to visualize protein bands in western blotting. It has also been used in staining polyvinylidene fluoride (PVDF) membrane by Nakane method.
Biochem/physiol Actions
4-Chloro-1-naphthol serves as a substrate for horseradish peroxidase.[1]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C6788M2514N8141
assay
≥98% (GC)
assay
-
assay
≥95% (GC)
assay
≥98%
solubility
acetone: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly brown
solubility
methanol: 10 mL, clear, colorless
solubility
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
acetone: soluble, clear to hazy
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
form
crystalline
form
tablet
form
powder
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mp
118-121 °C (lit.)
mp
118-121 °C (lit.)
mp
41-42 °C (lit.)
mp
154-156 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Chlor-1-Naphthol
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)