Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 310,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
methanol: 20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(O)=O.NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)CNC(=O)OCc2ccccc2)C(=O)Nc3ccc(cc3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C27H34N8O7.C2H4O2/c28-26(29)30-14-4-8-21(24(37)32-19-10-12-20(13-11-19)35(40)41)33-25(38)22-9-5-15-34(22)23(36)16-31-27(39)42-17-18-6-2-1-3-7-18;1-2(3)4/h1-3,6-7,10-13,21-22H,4-5,8-9,14-17H2,(H,31,39)(H,32,37)(H,33,38)(H4,28,29,30);1H3,(H,3,4)/t21-,22-;/m0./s1
InChI key
FPMAXHHYPVIJMC-VROPFNGYSA-N
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) |
| solubility methanol: 20 mg/mL, clear, colorless to light yellow | solubility ethanol: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility ethanol: 50 mg/mL, colorless to yellow | solubility ethanol: 20 mg/mL, clear, colorless to yellow |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C2276-25MG | 04061832923574 |