Fortfahren mit
P3169
pGlu-Phe-Leu p-nitroanilide
protease substrate, ≥98% (TLC), powder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 149,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 297,00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 536,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H31N5O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
509.55
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
€ 149,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
pGlu-Phe-Leu p-nitroanilide, protease substrate
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
ethanol: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CC(NC(=O)C(Cc1ccccc1)NC(=O)C2CCC(=O)N2)C(=O)Nc3ccc(cc3)N(=O)=O
InChI
1S/C26H31N5O6/c1-16(2)14-21(25(34)27-18-8-10-19(11-9-18)31(36)37)29-26(35)22(15-17-6-4-3-5-7-17)30-24(33)20-12-13-23(32)28-20/h3-11,16,20-22H,12-15H2,1-2H3,(H,27,34)(H,28,32)(H,29,35)(H,30,33)
InChI key
NLVMZXVGZDVXDA-UHFFFAOYSA-N
General description
Chromogenic substrate for thiol proteases such as papain, ficin and bromelain.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P2664C2276N3378
description
protease substrate
description
protease substrate
description
protease substrate
description
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
ethanol: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
DMF: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
methanol: 20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
ethanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)